Documentos clave
SLCRDZ5
Millipore
Filtro de jeringa de PTFE hidrófilo Millex
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex, PTFE hidrófilo, compatible con automatización, no estéril, Filtro de jeringa Millex-LCR, Filtro de jeringa de PTFE de 0,45 μm.
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiales
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Millex
Características
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millex
Parámetros
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnicas
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altura
21 mm
Diámetro
25 mm
filtración área
3.9 cm2
volumen
100 mL
tamaño de poro
0.45 μm
entrada
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Adaptador
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
  • Pruebas de disolución
  • Preparación automática de muestras
  • Clarificación de disoluciones con concentraciones elevadas de partículas
Definición de unidad
SLCRDZ5NZ: envase de 200 que viene premontado en 8 tubos con 25 unidades cada uno SLCRDZ5NK: envase de 1000, suministrado en formato a granel
Información legal
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.