Merck
SEGPU1138
Unidad de filtración Stericup® E-GP ecológica
greener alternative
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 1000 mL, 38 mm (1 1/2 in.) thread, pack of 12 ea
Sinónimos:
Sistema de filtración al vacío estéril sin embudo Stericup® E-GP Quick Release-GV
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104914
Pore size:
0.22 μm pore size
Filter capacity:
1000 mL
Packaging:
pack of 12 ea
Material:
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
product line
Stericup®
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
max. temp. at 45 °C
description
2.4 mL (hold-up volume)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
225 mm
diam.
11.3 cm
filter capacity
1000 mL
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
matrix
Express PLUS
pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet thread(s), 38 mm (1 1/2 in.) thread
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Nos hemos comprometido a ofrecerle productos alternativos más ecológicos, que pertenecen a una de las cuatro categorías de alternativas más ecológicas . Éste es un producto desarrollado según Design for Sustainability (DfS). Pulse aquí para ver su tarjeta de puntuación DfS.
Para obtener más información, visite la BASE DE DATOS ACT
Trabaje con facilidad y filtre con confianza con los sistemas de filtración Stericup® y Steritop®.
Los filtros esterilizantes Stericup® E y Steritop® E están diseñados como una Alternativa más Ecológica para la esterilización mediante filtración al vacío que reduce de manera significativa el plástico y los envases.
Este Stericup® E es un collarín de rosca de 38 mm que tiene una membrana de filtración de polietersulfona (PES) con un tamaño de poro de 0,22 μm combinada con un matraz receptor de 1000 ml y una tapa para procesamiento y almacenamiento.. La rosca de 38 mm se conecta directamente a nuestras botellas de medios y a la mayoría de otras botellas de medios comerciales estándar.
Use solo botellas de vidrio o plástico diseñadas para aplicaciones al vacío.
Application
Los sistemas Stericup® y Steritop® están diseñados para reducir la formación de espuma y la desnaturalización de las proteínas mientras maximizan el flujo y pueden utilizarse para la filtración al vacío esterilizante de disoluciones acuosas como medios de cultivo de tejidos y líquidos biológicos.
  • Medios de cultivo de tejidos +/- aditivos
  • Amortiguadores
  • Disoluciones biológicas
Para uso exclusivo en investigación
Features and Benefits
  • El collar del filtro se desconecta de la botella receptora con solo un cuarto de vuelta—reduciendo así la probabilidad de derrame y haciendo que sea más fácil su manipulación sobre la mesa de trabajo o debajo de la campana.
  • La identificación del producto en negrita en el collarín del filtro muestra claramente las características de la membrana, como su composición y el tamaño de los poros, para una selección de productos rápida y apropiada para la aplicación.
  • El tapón de cierre mediante un clic está bridado y modificado para permitir un fuerte agarre en condiciones húmedas o secas—y un tope táctil confirma un cierre seguro. Preocúpese menos de la posibilidad de derramamiento o contaminación de los contenidos esterilizados.
  • Una amplia superficie esmerilada de escritura en la botella receptora y el color más claro de la tapa facilita el etiquetado claro para mejorar la legibilidad y reducir los frotis ilegibles.
  • La tapa descansa sobre el lateral para evitar el riesgo de contaminación.
  • Las botellas receptoras son apilables para ahorrar espacio de almacenamiento.
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany