Key Documents
SCT152
Sigma-Aldrich
Ensayo doble de luciferasa de luciérnaga o Renilla
Flash-type dual luciferase assay that allows measurement of both Firefly and Renilla luciferase activity in the same sample with high sensitivity and linearity.
Sinónimos:
Firefly Luciferase Assay, Dual Luciferase Assay, Bioluminescent Assay
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.54
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
chemiluminescent
shipped in
ambient
General description
La luciferasa de luciérnaga se utiliza mucho como reportero para estudiar la regulación y la función génica, y para el cribado farmacéutico. Es un reportero genético muy sensible debido a la ausencia de actividad luciferasa endógena en las células o tejidos de mamíferos. La luciferasa de renilla se ha utilizado como gen reportero para estudiar la regulación y la función genética in vitro e in vivo. Suele utilizarse en ensayos de reportero transcripcional múltiple o como control de transfección normalizador para ensayos de luciferasa de luciérnaga.
El ensayo de luciferasa doble de luciérnaga/Renilla permite medir la actividad luciferasa de luciérnaga y Renilla en la misma muestra con gran sensibilidad y linealidad. Primero se mide la actividad luciferasa de la luciérnaga, luego se agrega el tampón de ensayo de luciferasa de Renilla 2.0 para extinguir la actividad luciferasa de luciérnaga y medir simultáneamente la actividad luciferasa. de Renilla El tampón para el ensayo luciferasa Renilla 2.0 extingue la actividad luciferasa de la luciérnaga al nivel de las células no transfectadas, permitiendo la medición secuencial de la actividad luciferasa de luciérnaga y Renilla en la misma muestra. Se trata de un ensayo de tipo flash que requiere medir la luminiscencia inmediatamente después de agregar los reactivos de detección a la muestra de luciferasa. La señal de la luciérnaga va decayendo en el transcurso de unos 12 minutos, mientras que la señal de Renilla desaparece en el transcurso de unos 2 minutos, aunque esto puede variar dependiendo de las concentraciones de enzima.
Application
Categoría de investigación
Comunicación celular
Ensayo de luciferasa de luciérnaga
Ensayo de luciferasa doble de tipo flash que permite medir la actividad luciferasa de luciérnaga y renilla en la misma muestra con gran sensibilidad y linealidad.
Subcategoría de investigación
Tinción de células vivas
Components
1) 1X Tampón de lisis pasiva de luciferasa 2.0 (CS224514): 15 ml
2) Tampón de ensayo de luciferasa de luciérnaga 2.0 (CS224591): 15 ml
3) D-luciferina (CS224551): 3 X 1 mg
4) Tampón de ensayo de luciferasa de renilla 2.0 (CS224580): 15 ml
5) Coelentarazina Aquaphile (CS224581): 3 X 200 µg
Physical form
Líquido
Storage and Stability
Conservar el ensayo de la luciferasa doble de luciérnaga/renilla a -80°C. Los amortiguadores del ensayo luciérnaga y renilla se mantienen estables a -80°C durante al menos seis meses desde la fecha de recepción. Otros componentes son estables a -20°C o menos durante al menos seis meses desde la fecha de recepción. Los componentes del kit y las disoluciones de stock de D-luciferina y coelenterazina Aquaphile en agua son estables durante al menos 5 ciclos de congelación/descongelación.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Xinyu Tang et al.
Bioengineered, 12(1), 4643-4653 (2021-07-30)
Non-small cell lung cancer (NSCLC) is one of the main causes of death in the world. To improve the diagnostic level and find new biological targets,GSE datasets were selected from GEO databaseto analyze the differential expression genes and construct ceRNA
Joseph M Chan et al.
Cancer cell, 39(11), 1479-1496 (2021-10-16)
Small cell lung cancer (SCLC) is an aggressive malignancy that includes subtypes defined by differential expression of ASCL1, NEUROD1, and POU2F3 (SCLC-A, -N, and -P, respectively). To define the heterogeneity of tumors and their associated microenvironments across subtypes, we sequenced
Artículos
Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.