SCT063
Colorante de células vivas BioTracker Si-DMA Singlet Oxygen
Live cell imaging dye for singlet oxygen (1O2) localized to mitochondria. Singlet oxygen is important in the field of cancer therapy, photodynamic medicine and other skin treatments.
Sinónimos:
Live cell imaging probe
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.47
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (H-NMR)
≥98% (HPLC)
≥98% (LC/MS)
≥98% (elemental analysis)
técnicas
cell based assay: suitable
método de detección
fluorometric
Descripción general
El oxígeno singulete (1O2) es una de las especies reactivas del oxígeno (ROS). Se sabe que el oxígeno singulete es una causa de las manchas y arrugas de la piel debido a su muy fuerte potencial oxidante. Sin embargo, la reactividad del oxígeno singulete, si se controla, puede utilizarse como tratamiento. En el campo de la investigación y el tratamiento del cáncer, se está utilizando el oxígeno singulete para terapia fotodinámica (PDT), un tratamiento emergente contra el cáncer que utiliza fotoirradiación y fotosensibilizadores.
El colorante BioTracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Si-DMA Singlet Oxygen Live Cell es una nueva sonda de fluorescencia de color rojo lejano compuesta por mitades rodamina y antraceno que contienen, respectivamente silicio como cromóforo y un sitio reactivo de oxígeno singulete. En presencia de oxígeno singulete, la fluorescencia del colorante de células vivas BioTracker Si-DMA aumenta 17 veces debido a la formación de endoperóxidos en la mitad antraceno. El colorante es muy selectivo para el oxígeno singulete, entre siete especies diferentes de oxígeno reactivo (1O2, O2-, H2O2, HOCL-, RCO-, OH-, NO). Entre tres fotosensibilizadores intracelulares diferentes, BioTracker Si-DMA detecta selectivamente el 1O2 que es generado por la protoporfirina IX derivada del ácido 5-aminolevulínico, localizada en las mitocondrias. Por otro lado, las porfirinas lisosómicas y KillerRed dirigidas a las mitocondrias no pudieron inducir cambios de fluorescencia en el colorante.
Propiedades espectrales
Absorbancia: 640 nm
Emisión: 670 nm
El colorante BioTracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Si-DMA Singlet Oxygen Live Cell es una nueva sonda de fluorescencia de color rojo lejano compuesta por mitades rodamina y antraceno que contienen, respectivamente silicio como cromóforo y un sitio reactivo de oxígeno singulete. En presencia de oxígeno singulete, la fluorescencia del colorante de células vivas BioTracker Si-DMA aumenta 17 veces debido a la formación de endoperóxidos en la mitad antraceno. El colorante es muy selectivo para el oxígeno singulete, entre siete especies diferentes de oxígeno reactivo (1O2, O2-, H2O2, HOCL-, RCO-, OH-, NO). Entre tres fotosensibilizadores intracelulares diferentes, BioTracker Si-DMA detecta selectivamente el 1O2 que es generado por la protoporfirina IX derivada del ácido 5-aminolevulínico, localizada en las mitocondrias. Por otro lado, las porfirinas lisosómicas y KillerRed dirigidas a las mitocondrias no pudieron inducir cambios de fluorescencia en el colorante.
Propiedades espectrales
Absorbancia: 640 nm
Emisión: 670 nm
Aplicación
Categoría de investigación
Obtención de imágenes celulares
Obtención de imágenes celulares
Colorante para imágenes de células vivas para oxígeno singulete (1O2) localizado en las mitocondrias. El oxígeno singulete es importante en el campo del tratamiento del cáncer, la medicina fotodinámica y otros tratamientos de la piel.
Obtención de imágenes fluorescentes de células vivas
Subcategoría de investigación
Tinción de células vivas
Tinción de células vivas
Calidad
Pureza: ≥ 98 % confirmado por HNMR, LC-MS y HPLC y análisis elemental
Masa molar: 513,77 g/mol
Masa molar: 513,77 g/mol
Forma física
Liofilizada
Almacenamiento y estabilidad
Conservar el colorante de células vivas BioTracker Si-DMA Singlet Oxygen a 5°C, secar y proteger de la luz
Nota: centrifugue brevemente el vial para recoger el contenido en el fondo del vial antes de abrirlo.
Nota: centrifugue brevemente el vial para recoger el contenido en el fondo del vial antes de abrirlo.
Otras notas
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Sooyeon Kim et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(33), 11707-11715 (2014-07-31)
Singlet oxygen ((1)O2), molecular oxygen in the lowest excited state, has a critical role in the cell-killing mechanism of photodynamic therapy (PDT). Although (1)O2 phosphorescence measurement has been mainly used to monitor (1)O2 formation during PDT, its intensity is far