Key Documents
SCC163
Sigma-Aldrich
Línea celular de oligodendroglioma humano HOG
Human
Sinónimos:
Oligodendroglioma cells
About This Item
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
product name
Línea celular de oligodendroglioma humano HOG, HOG human oligodendroglioma cell line is a useful model to study the role of oligodendrocytes in neurodegenerative diseases.
biological source
human
technique(s)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
General description
HOG es una línea celular clonal derivada de un oligodendroglioma humano (HOG) extirpado quirúrgicamente . Las células HOG expresan los marcadores de los oligodendrocitos, entre ellos niveles bajos de la forma de 15 kDa de la proteína básica de mielina (MBP) y niveles elevados de proteína CNPasa. Las células HOG no expresan GFAP, un marcador de los astrocitos, y se observó que tenían niveles mínimos de actividad glutamina sintetasa . Las células HOG expresan receptores de neurotransmisores tales como los receptores A2 de la adenosina, los receptores de la prostaglandina E1 (PGE1) y los receptores beta2-adrenérgicos (beta-ARS) que activan la vía de comunicación de la adenilato ciclasa . Las células HOG también expresan receptores muscarínicos e histamínicos que están vinculados a las vías de comunicación del inositol fosfato .
Cell Line Description
Células cancerosas
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Este producto está destinado a la venta y se vende exclusivamente a instituciones académicas para su uso en investigación académica interna según los términos del “acuerdo de uso académico”, tal como se detalla en la documentación del producto. Si desea información relativa a cualquier otro uso, póngase en contacto con licensing@emdmillipore.com.
Quality
• Cada vial contiene ≥ 1X106 células viables.
• Las células se analizan mediante PCR y son negativas para los virus del papiloma humano, HPV-16, HPV-18, de la hepatitis A y C, y los virus VIH-1 y 2 según lo evaluado por un panel Human Essential CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
• Las células son negativas para la contaminación por micoplasmas.
• Cada lote de células es genotipado por análisis de repeticiones cortas en tándem (STR) para verificar la identidad única de la línea celular.
Storage and Stability
Conservar en nitrógeno líquido. Las células pueden cultivarse durante un mínimo de 10 pases después de la descongelación inicial sin que ello afecte de manera significativa a la expresión ni la funcionalidad del marcador celular.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Stefania Braidotti et al.
Biomedicines, 11(11) (2023-11-25)
Oligodendroglioma (OG) is a brain tumor that contributes to <1% of brain tumor diagnoses in the pediatric population. Unfortunately, pediatric OG remains without definitive molecular characteristics to aid in diagnosis, and little is known about the tumor microenvironment. Tumor cells'
George H De Vries et al.
Neurochemical research, 35(12), 1978-2000 (2010-12-04)
The importance and essential functions of glial cells in the nervous system are now beginning to be understood and appreciated. Glial cell lines have been instrumental in the elucidation of many of these properties. In this Overview, the origin and
G R Post et al.
Molecular and chemical neuropathology, 16(3), 303-317 (1992-06-01)
A novel clonal cell line derived from a human glioma (HOG) was found to express some oligodendrocyte-specific proteins including a 15-kDa form of myelin basic protein (MBP) and high 2',3'-cyclic nucleotide 3'-phosphodiesterase (CNPase) activity. Expression of the myelin lipids galactosylceramide
Lynn Vitale-Cross et al.
EBioMedicine, 78, 103981-103981 (2022-04-08)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) infections result in the temporary loss of smell and taste in about one third of confirmed cases. We used immunohistochemistry to confirm the presence of ACE2, NRP1 and TMPRSS2 in two cranial nerves (IX
Marta Merli et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 10, 1032542-1032542 (2023-01-10)
Introduction: In the view of 3D-bioprinting with cell models representative of neural cells, we produced inks to mimic the basic viscoelastic properties of brain tissue. Moving from the concept that rheology provides useful information to predict ink printability, this study