SCC117
Histone H2B-GFP expressing HeLa Cell Line
Human
Sinónimos:
Histone H2B
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Histone H2B-GFP expressing HeLa Cell Line, The Histone H2B-GFP expressing HeLa cell line is a useful cell model for imaging and analysis of chromosome dynamics.
origen biológico
human
Nivel de calidad
técnicas
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Descripción línea celular
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Chromatin Biology
Histones
Calidad
• Cells are tested by PCR and are negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C and HIV-1 & 2 viruses.
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Each lot of cells are genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2