Merck
SCC062
Línea de mastocitos humanos HMC-1.2
Human
Sinónimos:
HMC-1 cell line
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Línea de mastocitos humanos HMC-1.2, HMC-1.2 human mast cell line is a variant subline of the HMC-1 cell line and possesses both the V560G and D816V KIT mutations.
biological source
human
Quality Level
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-140 to -196°C
General description
HMC-1.1 (HMC-1(560)) y HMC-1.2 (HMC-1(560.816)) son dos sublíneas variantes de la línea celular HMC-1 (2). La HMC-1,1 posee la mutación V560G, pero no la mutación D816V. La HMC-1,2 posee las mutaciones V560G y D816V y exhibe una mayor tasa de proliferación que la HMC-1.1. Se ha sugerido que el mayor potencial proliferativo de la HMC-1.2 puede atribuirse a la mutación D816V.
La línea celular HMC-1 se estableció a partir de un paciente con leucemia mastocítica. Las células HMC-1 se utilizan mucho en estudios de la función de los mastocitos humanos porque presentan muchas características clave de los mastocitos tisulares, como la expresión de histamina, triptasa, heparina y un perfil similar de antígenos de superficie celular (1,2). El receptor tirosina cinasa KIT se expresa en los mastocitos y desempeña un papel importante en la proliferación, función y supervivencia de los mastocitos. Las mutaciones activadoras en el gen KIT se han relacionado con la desregulación del crecimiento de los mastocitos y se asocian con mastocitomas y mastocitosis sistémica. Se han descrito dos mutaciones en el punto de activación en KIT en la línea celular HMC-1 (3). Ambas mutaciones hacen que el receptor aparezca en un estado constitutivamente fosforilado en la tirosina y activo, lo que induce la proliferación independiente del factor de crecimiento.
1. Nilsson, G, et al. (1994) Phenotypic Characterization of the Human Mast-Cell Line HMC-1. Scand. J. Immunol 39: 489-498.
2. Sundstrom, M, et al. (2003) Functional and phenotypic studies of two variants of a human mast cell line with a distinct set of mutations in the c-kit proto-oncogene. Immunology 108: 89-97.
3. Furitsu, T, et al. (1993) Identification of mutations in the coding sequence of the proto-oncogene c-kit in a human mast cell leukemia cell line causing ligand-independent activation of c-kit product. J. Clin. Invest. 92(4): 1736-4.
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Cáncer
Este producto está destinado a la venta y se vende exclusivamente a instituciones académicas para su uso en investigación académica interna según los términos del “acuerdo de uso académico”, tal como se detalla en la documentación del producto. Si desea información relativa a cualquier otro uso, póngase en contacto con [email protected].
Biochem/physiol Actions
Células cancerosas
Preparation Note
Conservar en nitrógeno líquido. Las células pueden cultivarse durante un mínimo de 10 pases después de la descongelación inicial sin que ello afecte de manera significativa a la expresión ni la funcionalidad del marcador celular.
Analysis Note
• Cada vial contiene ≥ 1X106 células viables.
• Las células se analizan mediante PCR y son negativas para los virus del papiloma VPH-16 y VPH-18, para el virus de la hepatitis A, B y C, y los virus VIH-1 y 2.
• Las células son negativas para la contaminación por micoplasmas.
• Cada lote de células es genotipado por análisis de repeticiones cortas en tándem (STR) para verificar la identidad única de la línea celular.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Rubí Vega-Hernández et al.
Microorganisms, 9(11) (2021-11-28)
Urinary tract infections (UTIs) are a public health problem in Mexico, and uropathogenic Escherichia coli (UPEC) is one of the main etiological agents. Flagella, type I fimbriae, and curli promote the ability of these bacteria to successfully colonize its host.
Yunju Nam et al.
Cancers, 15(1) (2023-01-09)
c-KIT is a promising therapeutic target against gastrointestinal stromal tumor (GIST). In order to identify novel c-KIT inhibitors capable of overcoming imatinib resistance, we synthesized 31 novel thiazolo[5,4-b]pyridine derivatives and performed SAR studies. We observed that, among these substances, 6r
Poi Yi Aw Yong et al.
BMC complementary medicine and therapies, 23(1), 307-307 (2023-09-05)
Allergy is an inflammatory disorder affecting around 20% of the global population. The adverse effects of current conventional treatments give rise to the increased popularity of using natural food products as complementary and alternative medicine against allergic diseases. Stingless bee
Anu Gupta et al.
Molecular cancer therapeutics, 20(7), 1234-1245 (2021-05-06)
The majority of gastrointestinal stromal tumors (GIST) harbor constitutively activating mutations in KIT tyrosine kinase. Imatinib, sunitinib, and regorafenib are available as first-, second-, and third-line targeted therapies, respectively, for metastatic or unresectable KIT-driven GIST. Treatment of patients with GIST
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
SCC06204054839115974