This product is not assigned an expiration or retest date. This type of product includes a warranty period of 1 year from the date of shipment, provided that the components are stored and handled properly. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/415/176/s7150-man-ver-10-0.pdf
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®, OxyBlot
technique(s)
western blot: suitable
detection method
chemiluminescent
shipped in
wet ice
General description
Application
1. Lave las células adherentes en la placa o matraz dos veces con PBS helado y escurra el PBS. Lave las células no adherentes en PBS y centrifugue entre 800 y 1000 rpm en una centrífuga de sobremesa durante 5 minutos hasta que las células sedimenten.
2. Añada tampón RIPA helado a las células (1 ml por 107 células/100 mm de placa/150 cm2 matraz; 0,5 ml por 5 x 106 células/60 mm de placa/75 cm2 matraz).
3. Raspe las células adherentes de la placa o el matraz con una varilla de policía o un raspador de células de plástico que se haya enfriado en agua destilada helada. Transfiera la suspensión celular a un tubo de centrífuga. Agite suavemente la suspensión en una plataforma basculante o un agitador orbital en la sala fría durante 15 minutos para lisar las células.
4. Centrifugue el lisado a 14 000 x g en una centrífuga preenfriada durante 15 minutos. Transfiera inmediatamente el sobrenadante a un tubo de centrífuga fresco y deseche el sedimento.
5. Diluya el lisado celular por lo menos 1 : 10 antes de determinar la concentración de proteínas debido a la interferencia de los detergentes del tampón de lisis con el reactivo Coomassie. En esta etapa, la muestra puede dividirse en alícuotas y conservarse a -20¡C durante un mes.
Consejo: Cuando se trabaja con grandes volúmenes de células no adherentes, puede que las células no se enfríen con suficiente rapidez como para mantener la actividad de la proteína en estudio. En este caso, vierta la suspensión celular en una mezcla de una masa igual de 2 x PBS y hielo, luego recoja las células por centrifugación y realice la lisis como se acaba de describir.
Tampón para lisis RIPA:
El agente reductor número de referencia 20-188
http://www.millipore.com/catalog/item/20-188
es muy importante para prevenir la oxidación:
El lisado proteico puede prepararse utilizando una variedad de protocolos. La mayoría de los tampones estándar como RIPA y Triton también son adecuados. Se recomienda añadir un reductor al tampón de lisis para evitar la oxidación de las proteínas que puede producirse después de la lisis celular. El tampón de lisis que contiene 2-mercaptoetanol al 1-2 % o DTT 50 mM inhibe suficientemente esta oxidación, pero no tiene ningún efecto adverso sobre la reacción de derivatización en el protocolo OxyBlot . Las muestras de proteínas purificadas también son adecuadas para el análisis con el kit OxyBlot .
Si desea información general sobre la extracción de proteínas, consulte este enlace.
http://www.millipore.com/immunodetection/id3/proteinextraction
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description The OxyBlot Protein Oxidation Detection Kit provides the reagents to perform the immunoblot detection of carbonyl groups introduced into proteins by oxidative reactions with ozone or oxides of nitrogen or by metal catalyzed oxidation. | description The MitoLight Apoptosis Detection Kit for flow cytometry utilizes a lipophilic cation, termed as MitoLight, as a mitochondrial activity marker. | description The ApopTag Fluorescein In Situ Apoptosis Detection Kit detects apoptotic cells in situ by the indirect TUNEL method, utilizing an anti-digoxigenin antibody that is conjugated to a Fluorescein reporter molecule. | description 100 tests |
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunocytochemistry: suitable | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Chemicon®, OxyBlot | manufacturer/tradename MitoLight, Chemicon® | manufacturer/tradename ApopTag, Chemicon® | manufacturer/tradename - |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - |
| detection method chemiluminescent | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
유통기한이 어느정도일까요?
1 answer-