Documentos clave
PXC01MC50
Millipore
Placa Pellicon® XL con membrana Ultracel®
filtration area 50 cm2, NMWCO 1000 kDa
Sinónimos:
Pellicon XL Ultrafiltration Module Ultracel 1000 kDa 0.005 m2
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
NACRES:
NB.24
Materiales
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene screen
Nivel de calidad
Características
holdup volume 3.2 mL
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
técnicas
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Longitud
18.8 cm (7.4 in.)
Anchura
3 cm (1.2 in.)
filtración área
50 cm2
Área nominal de la membrana
50 cm2
extraíbles gravimétricos
≤7.5 mg/device
Matriz
Ultracel®
tamaño de poro
1000 kDa NMWCO
pH
2 –12
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Filter Code: PLCXK
Características y beneficios
Type C screen (coarse screen)
Nota de análisis
Gravimetric Extractables: after a water flush
Información legal
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable