Nombre del producto
Pellicon® Capsule 3 m2 Ultracel® 30 kDa C Screen, Feed: AseptiQuik® L Connector Retentate: AseptiQuik® L Connector Permeate: AseptiQuik® L Connector
Quality Segment
material
EPDM rubber seal, PPO/PS blend (Core), PPO/PS blend housing, TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) membrane, epoxy adhesive, polyester screen, polypropylene screen, polyurethane adhesive
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
Pellicon®
storage condition
room temperature (15-30°C)
parameter
4-8 L/min-m2 flow rate, 50 psi pressure (3.5 bar) at 4-30 °C (Forward Transmembrane Pressure (TMP)), 60 psi max. pressure (4.1 bar) at 4-30 °C (Maximum Inlet Pressure)
technique(s)
ultrafiltration: suitable
H
46.9 cm (18.5 in.)
L
45.9 cm (18.1 in.)
filtration area
3 m2
screen size
, Type C screen (coarse screen)
size
48.2 cm (19.0 in.)
volume
1288 mL , in feed channel, 1627 mL , in permeate channel
impurities
≤5 ppm TOC ( in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m²)
matrix
Ultracel®
pore size
30 kDa
pH range
2-13
fitting
inlet/outlet connection (Feed: AseptiQuik® L Connector), inlet/outlet connection (Permeate: AseptiQuik® L Connector), inlet/outlet connection (Retentate: AseptiQuik® L Connector)
application(s)
mAb
recombinant protein
General description
Application
- Antibody drug conjugates
- Monoclonal and bispecific antibodies
- mRNA and plasmids
- Viral vectors and viral vaccines
- Recombinant and non-recombinant proteins
Features and Benefits
Gamma Sterilized and preseravtive-free - ready to process in minutes
True single-use, self-contained capusle - fast, safe, and flexible batch turnaround
Proven Ultracel® membrane and C screen - high recovery, superior mass transfer, solvent resistance
Pellicon® TFF proven performance - true linear scalability within Pellicon® TFF families
Packaging
Other Notes
Comprehensive documentation to support qualification, risk assessment and process optimization needs.
Consolidation of product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance requirements.
Convenient 24/7 access to up-to-date product information.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellicon® Capsule 3 m2 Ultracel® 30 kDa C Screen
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Cómo encontrar el número de producto
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia