P2C300C05
Módulo Pellicon® 2 placa ultrafiltración
filtration area 0.5 m2, NMWCO 300 kDa
Sinónimos:
Pellicon 2 Cassette Ultrafiltration Module PLCMK C 0.5 m2
About This Item
Productos recomendados
material
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Quality Level
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C (forward)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
H
1.5 cm (0.6 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
17.8 cm (7.0 in.)
filtration area
0.5 m2
membrane nominal area
0.5 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel®
pore size
300 kDa NMWCO
pH
2-13
General description
La membrana de polietersulfona PLCMK de Millipore tiene estructuras carentes de huecos que protegen contra fugas de solutos a través de los microdefectos normalmente asociados con los huecos situados debajo de las finas pieles de las membranas de UF convencionales. Estas membranas sin huecos son más permeables, lo que produce un flujo elevado con una retención del producto equivalente o superior. Estas membranas sin huecos proporcionan las ventajas de un procesamiento rápido y de alto rendimiento y sistemas más pequeños.
La casete de ultrafiltración Pellicon® 2 cuenta con un área de filtración de 0,5 m2 y un tamaño de poro de 300 kDa de NMWCO.
Application
- Disoluciones proteicas
- Disoluciones de polisacáridos
- Suspensiones víricas
Cosecha, lavado o clarificación de:
- Cultivos y lisados celulares
- Suspensiones coloidales
- Cultivos víricos
Features and Benefits
- Pantalla tipo C (pantalla gruesa)
- Membranas sin huecos de última generación para afrontar prácticamente cualquier desafío de separación
- Trayectoria de flujo corta para un mayor caudal y una capacidad de separación de mayor resolución
- Opción de configuración del canal de flujo que proporciona capacidad de optimización de procesos
- Predecible, rápido, escalable
- Escalabilidad lineal real desde módulos de tamaño de laboratorio hasta montajes industriales para procesar miles de litros
- Ofrece una mayor resolución, mejores rendimientos y una resistencia superior a la contrapresión
- Las membranas Ultracel son membranas compuestas moldeadas sobre un sustrato microporoso para obtener membranas sin defectos con una calidad superior
Other Notes
Analysis Note
Legal Information
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c