Documentos clave
NSTP-3X6
Millipore
Tapones protectores de tubo engarzado
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materiales
PVC
Línea del producto
NovaSeptum®
fabricante / nombre comercial
NovaSeptum®
Longitud
12.7 mm ± 2.00
Anchura
8.0 mm ± 0.25
8.00 mm ± 0.25
grosor
1.00 μm ± 0.25
aplicaciones
sterile sampling
Información legal
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany