NAU0005L30EP5
Mobius® plata, montaje 2D, bolsa con puerto final
5L Standard PureFlex™
Sinónimos:
Mobius®, plata, bolsa estándar de 5 l con puerto final PureFlex™
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PureFlex™ film (with hanger and support rod)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parámetros
5 L sample volume
Longitud
37.6 cm (14.8 in.)
Anchura
33.2 cm (13.1 in.)
Adaptador
female Luer outlet fitting (with cap)
Categorías relacionadas
Componentes
Tubos C-Flex 374, 3/8 pulg. DI x 5/8 pulg. DE, 18 pulg. de longitud
Silicona curada con platino, 1/4 pulg. DI x 1/2pulg. DE, 18 pulg. de longitud
Pinza de sujeción