Documentos
MPTRB
Millipore
Tampón de transferencia en polvo para utilizar con geles bis-Tris de mPAGE®
pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X)
Sinónimos:
Transfer Buffer
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.56
form
powder
packaging
pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X)
General description
Transferencia de polvo de amortiguador para utilizar con geles bis-Tris de mPAGE. 10 paquetes. Cada paquete produce 1 litro de tampón de transferencia a x1
  • Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Application
El tampón de transferencia mPAGE está formulado para transferencia desde geles Bis-Tris mPAGE hasta membranas de transferencia. Para la transferencia húmeda estándar (depósito), utilice el tampón a una concentración x1. Para la transferencia semiseca, utilice el tampón a x2. Consulte las instrucciones de reconstitución del tampón en la guía del usuario de mPAGE.
Inmunoelectrotransferencia
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Artículos
Descubra el sistema mPAGE® Lux Casting para geles de SDS-PAGE listos para usar en 3 minutos. Geles SDS-PAGE recientes que están listos cuando los necesita.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocolos
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Resumen de la química del gel de poliacrilamida e instrucciones detalladas para preparar a mano geles de poliacrilamida con los kits de moldeo del gel bis-Tris TurboMix mPAGE®
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Contenido relacionado
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.