Saltar a
MPGL06GH2
Millipak® 60 Gamma Gold Capsule Media: Sterile Durapore® 0.22 µm
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. Hose Barb Outlet: 1/4 in. Hose Barb with Bell
Sinónimos:
Durapore® 0,22 µm, Cápsula Millipak®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Unidad de filtración estéril Millipak-60 0,22 µm 1/4 pulgada tubo/tubo con campana, Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. Hose Barb Outlet: 1/4 in. Hose Barb with Bell
Quality Segment
material
PVDF membrane, PVDF vent cap, polycarbonate support, polycarbonate housing
sterility
sterile
product line
Millipak®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward), 0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse), 1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward), 4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
filter diam.
7.6 cm (3.0 in.)
filtration area
300 cm2
inlet connection diam.
1/4 in.
outlet connection diam.
1/4 in.
impurities
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤2 mg/device
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
bubble point
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
fitting
6 mm (1/4 in.) inlet hose barb, 6 mm (1/4 in.) outlet filling bell
shipped in
ambient
General description
Configuración del dispositivo: Cápsula Gamma Gold
Packaging
Envase tipo blíster
Preparation Note
Este producto se fabricó con una membrana Durapore® que cumple los criterios de un filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Método de esterilización
3 ciclos de 90 min en autoclave a 123 °C; no esterilizable mediante vapor en línea
Analysis Note
Cumplirá los requisitos de la prueba de sustancias oxidables de la USP después de un lavado con agua de ≥200 ml
Extraíbles gravimétricos: utilizando una unidad esterilizada después de un lavado con 200 ml y 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Retención bacteriana
Se observó una capacidad de retención cuantitativa de las muestras de una concentración de provocación mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² de Brevundimonas diminuta utilizando la metodología ASTM® F838.
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Bioprocessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: Consulte las instrucciones de humectación en la guía del usuario de las unidades de filtración con membrana Durapore®
  • Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MPVL06GH2MPHL06GH2MPGL06GF2
pore size
0.22 μm
pore size
0.1 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.22 μm
filtration area
300 cm2
filtration area
300 cm2
filtration area
300 cm2
filtration area
300 cm2
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
bioburden reduction: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
product line
EMPROVE® Filter
product line
Millipak®
product line
Millipak® 60
product line
Millipak®
material
PVDF membrane, polycarbonate , PVDF vent cap, polycarbonate support
material
PVDF membrane, PVDF vent cap, polycarbonate housing, polycarbonate support
material
PVDF membrane, PVDF vent cap, polycarbonate , polycarbonate support
material
PVDF membrane, PVDF vent cap, polycarbonate housing, polycarbonate support
sterility
irradiated, sterile
sterility
sterile
sterility
irradiated, sterile
sterility
sterile
Still not finding the right product?
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..