MP12W12
mPAGE® 12% Bis-Tris Precast Gels
12% Bis-Tris, 12 well, 1mm
Sinónimos:
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Gel Bis-Tris al 12% mPAGE®, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 12 well
caducidad
18 mo.
envase
pkg of 10 gels
L × An × pocillos
10 cm × 8 cm × 12 well
casete An × L
10 cm × 8 cm
gel grosor
1 mm
pocillo volumen máximo
60 μL
well wells
12 wells
compatibilidad
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
- Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Aplicación
Geles de mPAGE bis-tris al 12 % para separación proteica de alta resolución
- Carga de hasta 60 l de muestra/pocillo
- Tiempo de migración típico 30 min (MES, 180V) o 34 min (MOPS, 200V)
- Junta inversa cuando se utiliza con sistemas Bio-Rad Mini-PROTEAN
- Utilizar adaptador (MPTA) con XCell SureLock y otros sistemas compatiblesμ
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocolos
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Contenido relacionado
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.