Documentos clave
MABT95
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-complejo Arp2/3, clon 13C9
clone 13C9, from mouse
Sinónimos:
Actin-related protein 2/3 complex subunit 3, Arp2/3 complex 21 kDa subunit, p21-ARC
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
13C9, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ARPC3(10094)
General description
El complejo Arp2/3, que contiene ARP2, ARP3, ARPC1B/p41-ARC, ARPC2/p34-ARC, ARPC3/p21-ARC, ARPC4/P20-ARC y ARPC5/p16-ARC, desempeña un papel principal en la regulación de la polimerización de la actina en el citoesqueleto. Dos de las siete subunidades del complejo (ARP2 y ARP3) se parecen mucho a la actina monomérica y sirven como sitios de nucleación para nuevos filamentos de actina. El complejo Arp2/3 actúa junto con un factor activador promotor de la nucleación (NPF) para contribuir a la formación de redes ramificadas de actina. La regulación de la reorganización del citoesqueleto de actina es importante para procesos como la migración celular, la fagocitosis y la motilidad intracelular de las vesículas lipídicas.
Immunogen
Proteína recombinante etiquetada con GST correspondiente al complejo Arp2/3 humano.
Application
Análisis inmunohistoquímico: Una dilución 1:5 000 de un lote representativo detectó el complejo Arp2/3 en el cáncer colorrectal humano y en los tejidos de colon humano (quizás el anticuerpo necesite más dilución si la tinción es demasiado intensa; la dilución óptima debe determinarla el usuario final).
Categoría de investigación
Estructura celular
El anticuerpo anti-complejo Arp2/3, clon 13C9, detecta la concentración del complejo Arp2/3 y se ha publicado y validado para utilizar en WB, IH(P).
Subcategoría de investigación
Citoesqueleto
Quality
Evaluada mediante transferencia Western en lisado de células MCF-7.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): Una dilución 1:5 000 de este anticuerpo detectó el complejo Arp2/3 en 10 µg de lisado de células MCF-7.
Target description
~20 kDa observados
Physical form
IgG2bκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con acida sódica al 0,05%.
Presentación: Purificado
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células MCF-7
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Airee Kim et al.
Brain structure & function, 220(3), 1705-1720 (2014-03-29)
In rodents, chronic intermittent ethanol vapor exposure (CIE) produces alcohol dependence, alters the activity of pyramidal neurons and decreases the number of glial progenitors in the medial prefrontal cortex (mPFC). Adult male Wistar rats were exposed to CIE and were
Miran Rada et al.
Cancers, 14(5) (2022-03-11)
Vessel co-option is correlated with resistance against anti-angiogenic therapy in colorectal cancer liver metastases (CRCLM). Vessel co-opting lesions are characterized by highly motile cancer cells that move toward and along the pre-existing vessels in the surrounding nonmalignant tissue and co-opt
Sophia Frentzas et al.
Nature medicine, 22(11), 1294-1302 (2016-11-01)
The efficacy of angiogenesis inhibitors in cancer is limited by resistance mechanisms that are poorly understood. Notably, instead of through the induction of angiogenesis, tumor vascularization can occur through the nonangiogenic mechanism of vessel co-option. Here we show that vessel
Miran Rada et al.
Cancers, 14(10) (2022-05-29)
Resistance to anti-angiogenic therapy is a major challenge in the treatment of colorectal cancer liver metastases (CRCLMs). Vessel co-option has been identified as a key contributor to anti-angiogenic therapy resistance in CRCLMs. Recently, we identified a positive correlation between the
Aida M Lopez-Guerrero et al.
Scientific reports, 10(1), 6580-6580 (2020-04-22)
Tumor invasion requires efficient cell migration, which is achieved by the generation of persistent and polarized lamellipodia. The generation of lamellipodia is supported by actin dynamics at the leading edge where a complex of proteins known as the WAVE regulatory