MABT328
Anti-Siglec-1 (CD169) Antibody, clone 5F1.1
clone 5F1.1, from mouse
Sinónimos:
Sialoadhesin, Sialic acid-binding Ig-like lectin 1, Siglec-1, CD169, Siglec-1 (CD169)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5F1.1, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SIGLEC1(6614)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
ECM Proteins
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Siglec-1 (CD169) in 10 µg of human lymph node tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable