Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
MABT1354
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-CP110 , clon 140- 195- 5
clone 140-195-5, from mouse
Sinónimos:
Centriolar coiled-coil protein of 110 kDa, Centrosomal protein of 110 kDa, Cep110
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
140-195-5, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CCP110(9738)
General description
La proteína de hélice superenrollada de 110 kDa (UniProt: O43303; también conocida como proteína centrosómica de 110 kDa, CP110, Cep110) está codificada por el gen CCP110 (también conocido como CEP110, CP110, KIAA0419) (ID del gen: 9738) en humanos. La CP110 es una proteína citoplásmica que es esencial para la duplicación de los centrosomas en diferentes etapas de la formación del procentriolo. Actúa como un regulador negativo clave de la ciliogénesis en colaboración con CEP97 al cubrir al centriolo madre y evitar así la formación de cilios. Participa también en el ensamblaje de los apéndices subdistales del centriolo madre, lo que afecta a la fusión de los endosomas de reciclaje a cuerpos basales durante la formación de los cilios. Se han descrito dos isoformas de la CP110 que se producen por empalme alternativo. La CP110 se expresa mucho en testículos y se observa un nivel intermedio de expresión en bazo, timo, próstata, intestino delgado, colon y leucocitos de sangre periférica. Los niveles de CP110 aumentan durante la transición de la fase G1 a la fase S del ciclo celular y los mayores niveles se han comunicado en la fase S, después de la cual disminuyen significativamente. Durante la fase G2 se ubiquitina, lo que induce su degradación proteasómica y evita así la reduplicación del centrosoma. Y, desubiquitinado por USP33 en las fases S y G2/M, estabiliza la CCP110 durante el período en el que los centriolos se duplican y alargan.
Specificity
El clon 140-195-5 detecta la proteína de hélice superenrollada centriolar de 110 kDa (CP110) en las células humanas. Se dirige a un epítopo dentro de los 149 primeros aminoácidos de la región N-terminal.
Immunogen
Epítopo: N-terminal
Fragmento recombinante etiquetado con HIS que corresponde a los primeros 149 aminoácidos de la región N-terminal de la proteína de hélice superenrollada centriolar humana de 110 kDa.
Application
Análisis mediante inmunoprecipitación: un lote representativo detectó el CP110 en lisado celular HEK293T (Cortesía del Prof. Erich A. Nigg, Biozentrum, Universidad de Basilea, Suiza).
Análisis de inmunocitoquímica: una dilución 1:50 de un lote representativo detectó el CP110 en la línea celular U2OS.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): un lote representativo detectó el CP110 en aplicaciones de inmunoelectrotransferencia (Bauer, M., et. al. (2016). EMBO J. 35(19):2152-2166).
Análisis mediante Inmunofluorescencia: un lote representativo detectó el CP110 en células U20S (Cortesía del Prof. Erich A. Nigg, Biozentrum, Universidad de Basilea, Suiza).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: un lote representativo detectó el CP110 en lisado de células 293T (Cortesía del Prof. Erich A. Nigg, Biozentrum, Universidad de Basilea, Suiza).
Análisis de inmunocitoquímica: un lote representativo detectó el CP110 en aplicaciones de inmunoelectrotransferencia (Bauer, M., et. al. (2016). EMBO J. 35(19):2152-2166; Arquint, C., et. al. (2014). Curr Biol. 24(4):351-60).
Categoría de investigación
Estructura celular
El anti-CP110, clon 140-105-5, nº de ref. MABT1354, es un anticuerpo monoclonal de ratón que detecta la proteína de hélice superenrollada centriolar de 110 kDa y se ha probado para utilizar en inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, inmunoprecipitación e inmunoelectrotransferencia.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HEK293.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): una dilución 1:2500 de este anticuerpo detectó la CP110 en lisado de células HEK293.
Target description
~150 kDa observados; 113,42 kDa calculados. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
Physical form
Anticuerpo IgG1 monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Andrea Accogli et al.
Nature communications, 15(1), 365-365 (2024-01-09)
WDR44 prevents ciliogenesis initiation by regulating RAB11-dependent vesicle trafficking. Here, we describe male patients with missense and nonsense variants within the WD40 repeats (WDR) of WDR44, an X-linked gene product, who display ciliopathy-related developmental phenotypes that we can model in
Centriolar satellites expedite mother centriole remodeling to promote ciliogenesis.
Hall, et al.
eLife, 12 (2023)