MABS1250
Anticuerpo anti-receptor de mineralocorticoides, clon 2D6
clone 2D6, from mouse
Sinónimos:
MR, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 2, Mineralocorticoid Receptor
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2D6, monoclonal
species reactivity
rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Nr3C2(25672)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó el receptor de mineralocorticoides en riñón de ratón (Shibata, S., et al. (2013). Cell Metabolism. 18:660-671).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: un lote representativo detectó el receptor de mineralocorticoides (RM) endógeno en preparación citosólica de hipocampo de rata y expresó de forma exógena la proteína de fusión EGFP-MR rata en células CHO (Gomez-Sánchez, C.E., et al. (2006). Endocrinology. 147(3):1343-1348).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: un lote representativo detectó el receptor de mineralocorticoides (RM) endógeno en fracción citosólica renal de ratón y expresó endógenamente el MR humano en células COS-7 (Shibata, S., et al. (2013) Cell Metab. 18(5):660-671)
Comunicación molecular
Neurociencia de la transmisión de señales
Quality
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó el receptor de mineralocorticoides en 10 µg de lisado citosólico de cerebro de rata.
Target description
Physical form
Storage and Stability
Other Notes
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c