MABS1228
Anti-ANKRD1/CARP Antibody, clone 12G8.2
clone 12G8.2, from mouse
Sinónimos:
Ankyrin repeat domain-containing protein 1, Cardiac ankyrin repeat protein, Cytokine-inducible gene C-193 protein, Cytokine-inducible nuclear protein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
12G8.2, monoclonal
reactividad de especies
rat, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ANKRD1(27063)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ANKRD1/CARP in 10 µg of human heart tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable