Documentos clave
MABN889
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-C9ORF72/C9RANT (poli-GA), clon 5E9
clone 5E9, from mouse
Sinónimos:
C9ORF72/C9RANT (poly-GA), Protein C9orf72
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5E9, monoclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
all
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
La expansión de una secuencia de repetición del hexanucleótido GGGGCC en la región no codificante marco de lectura abierto 72 del cromosoma humano 9 o C9orf72 (también conocida como ALSFTD, FTDALS; ID del gen 203228) es la anomalía genética más común en la demencia frontotemporal familiar y esporádica (DFT) y la enfermedad de las neuronas motoras (ENM), siendo la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) la forma más frecuente. El número de repeticiones del hexanucleótido en la población normal oscila entre 2 y 24, mientras que se encuentran hasta varios miles de repeticiones (de 700 a 4400) en el alelo patológicamente expandido. La traducción no convencional no ATG asociada a repetición (RANT) de las repeticiones GGGCC en los tres marcos de lectura alternativos genera tres polipéptidos, cada uno compuesto por unidades repetitivas de dos aminoácidos (repeticiones de dipéptidos, DPR), glicina-alanina (GA), glicina-prolina (GP) y glicina-arginina (GR), respectivamente. Estas proteínas DPR forman inclusiones particularmente en la corteza cerebelosa, el hipocampo y el neocórtex cerebral. Estas inclusiones son también inmunorreactivas para los marcadores del sistema ubiquitina-proteasoma (UPS), incluidas ubiquitina, ubiquilinas y p62, pero es diferente de las inclusiones que contienen TDP-43, que también se encuentra en casos de FTLD-TDP (degeneración lobular frontotemporal con patología TDP-43) y de ALS. Los anticuerpos contra las secuencias poli-GA, poli-GP y poli-GR son útiles para caracterizar la distribución neuroanatómica y la asociación clinicopatológica de la patología de RPD con las mutaciones de C9ORF72.
Especificidad
Este anticuerpo reconoce C9ORF72/C9RANT (poli-GA) y otras proteínas que contienen la secuencia poli-GA.
Inmunógeno
Epítopo: Poli-GA
Péptido lineal conjugado con polietilenglicol que contiene una secuencia poli-GA.
Aplicación
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote representativo detectó la proteína de fusión a GST recombinante con 15 repeticiones GA (Mackenzie, I.R., et al (2013). Acta Neuropahol. 126(6):859-879).
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo detectó C9ORF72/C9RANT con 15 repeticiones GA en cerebelo de un caso de mutación C9ORF72 (Mackenzie, I.R., et al (2013). Acta Neuropahol. 126(6):859-879).
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de C9ORF72/C9RANT utilizando este anticuerpo anti-C9ORF72/C9RANT, clon 5E9, validado para utilizar en inmunoelectrotransferencia e inmunohistoquímica.
Subcategoría de investigación
Señalización del desarrollo
Calidad
Evaluada mediante transferencia Western utilizando proteína recombinante de fusión a GST con 15 repeticiones GA.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,05 µg/ml de este anticuerpo detectaron 10 µg de proteína recombinante de fusión a GST con 15 repeticiones GA
Descripción de destino
Variable. En algunos lisados pueden observarse otras bandas no caracterizadas.
Forma física
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Otras notas
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
C9orf72 poly GA RAN-translated protein plays a key role in amyotrophic lateral sclerosis via aggregation and toxicity.
Youn-Bok Lee et al.
Human molecular genetics, 30(3-4), 318-320 (2020-09-06)
Daniel A Solomon et al.
Brain : a journal of neurology, 141(10), 2908-2924 (2018-09-22)
Accumulation and aggregation of TDP-43 is a major pathological hallmark of amyotrophic lateral sclerosis and frontotemporal dementia. TDP-43 inclusions also characterize patients with GGGGCC (G4C2) hexanucleotide repeat expansion in C9orf72 that causes the most common genetic form of amyotrophic lateral
Feilin Liu et al.
Acta neuropathologica communications, 10(1), 22-22 (2022-02-16)
The most common inherited cause of two genetically and clinico-pathologically overlapping neurodegenerative diseases, amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia (FTD), is the presence of expanded GGGGCC intronic hexanucleotide repeats in the C9orf72 gene. Aside from haploinsufficiency and toxic RNA
Annelies Quaegebeur et al.
Acta neuropathologica communications, 8(1), 184-184 (2020-11-11)
A C9orf72 repeat expansion is the most common genetic cause of frontotemporal dementia (FTD) and amyotrophic lateral sclerosis. One of the suggested pathomechanisms is toxicity from dipeptide repeat proteins (DPRs), which are generated via unconventional translation of sense and antisense
Zachary T McEachin et al.
Neuron, 107(2), 292-305 (2020-05-07)
GGGGCC hexanucleotide repeat expansions (HREs) in C9orf72 cause amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia (FTD) and lead to the production of aggregating dipeptide repeat proteins (DPRs) via repeat associated non-AUG (RAN) translation. Here, we show the similar intronic GGCCTG HREs