MABN124
Anti-ATF-3 Antibody, clone 13A5.1
clone 13A5.1, from human(Recombinant)
Sinónimos:
Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-3, Activating transcription factor 3, cAMP-dependent transcription factor ATF-3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human (Recombinant)
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
13A5.1, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ATF3(467)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ATF-3 in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable