Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
MABN110
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti- pro-BDNF, clon 5D4.1
clone 5D4.1, 1 mg/mL, from mouse
Sinónimos:
Brain-derived neurotrophic factor, Abrineurin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5D4.1, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BDNF(627)
Descripción general
El factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) es una proteína secretada que promueve la supervivencia de las poblaciones neuronales que están todas ubicadas en el sistema nervioso central o directamente conectadas a él. Es un regulador importante de la transmisión y la plasticidad sinápticas en las sinapsis adultas en muchas regiones del SNC. La versatilidad del BDNF destaca por su contribución a una variedad de respuestas neuronales adaptativas, como la potenciación a largo plazo (LTP), la depresión a largo plazo (LTD), ciertas formas de plasticidad sináptica a corto plazo y la regulación homeostática de la excitabilidad neuronal intrínseca. Es inducido por las neuronas corticales, y es necesario para la supervivencia de las neuronas del cuerpo estriado del cerebro. La expresión de este gen está reducido tanto en pacientes con Alzheimer como en pacientes con enfermedad de Huntington. El BDNF puede desempeñar un papel en la regulación de la respuesta al estrés y en la biología de los trastornos del estado de ánimo. El BDNF existe como monómeros u homodímeros y se une a los receptores TRKB/NTRK2.
Especificidad
El anticuerpo reacciona a la proforma del BDNF
Inmunógeno
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde al pro-BDNF humano.
Aplicación
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución de 0,5 µg/ml de un lote representativo detectó 10 µg de proteína Pro-BDNF recombinante pero no de proteína BDNF recombinante.
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:2000 de un lote representativo detectó la Pro-BDNF en corte cerebral y tejido talámico humanos.
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-pro-BDNF, clon 5D4.1, está validado para utilizar en inmunoelectrotransferencia e inmunohistoquímica (parafina) para la detección del pro-BDNF.
Subcategoría de investigación
Neurociencia del desarrollo
Calidad
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células cerebrales de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron el pro-BDNF en 200 µg de lisado de células cerebrales de rata.
Descripción de destino
~ 34 kDa observado (Neurochemical Journal, 2012, Vol. 6, No. 4, pp 260-264).
Forma física
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Federico José Barreda Tomás et al.
International journal of molecular sciences, 21(5) (2020-02-29)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is a major neuronal growth factor that is widely expressed in the central nervous system. It is synthesized as a glycosylated precursor protein, (pro)BDNF and post-translationally converted to the mature form, (m)BDNF. BDNF is known to
Viviana Triaca et al.
Biomolecules, 10(2) (2020-02-07)
In the last decade, Nerve Growth Factor (NGF)-based clinical approaches have lacked specific and efficient Tyrosine Kinase A (TrkA) agonists for brain delivery. Nowadays, the characterization of novel small peptidomimetic is taking centre stage in preclinical studies, in order to