MABF2163
Anti-CD33 Antibody, clone P67.6
clone P67.6, from mouse
Sinónimos:
Myeloid cell surface antigen CD33, Sialic acid-binding Ig-like lectin 3, Siglec-3, gp67
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
P67.6, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD33(945)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD33 in Flow Cytometry applications (Kussick, S.J., et. al. (2003). Arch Pathol Lab Med. 127(9):1140-7).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected CD33 in Immunocytochemistry applications (van Der Velden, V.H., et. al. (2001). Blood. 97(10):3197-204).
Inflammation & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD33 in one milliion THP-1 cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad