Documentos
MABE285
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-proteína de la replicación A, clon RPA34-20
clone RPA34-20, from mouse
Sinónimos:
Replication protein A 32 kDa subunit, RP-A p32, Replication factor A protein 2, RF-A protein 2, Replication protein A 34 kDa subunit, RP-A p34
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
RPA34-20, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RPA2(6118)
General description
La RPA (RP-A p32) es un complejo proteico heterotrímero que se une específicamente al ADN monocatenario (ssDNA). Se compone de tres subunidades: RPA1 (70 kDa), RPA2 (32 kDa) y RPA3 (14 kDa). La RPA desempeña múltiples roles en la replicación del ADN. En el inicio de la replicación del ADN, la RPA se carga en la cromatina, y es necesaria para la carga subsiguiente de la ADN polimerasa y otras proteínas de replicación para iniciar la replicación del ADN. Una vez iniciada la replicación, la RPA se mueve con las horquillas de replicación, estabilizando el ADN monocatenario y contribuyendo a la síntesis del ADN. Además de su función en la replicación, la RPA es conocida también por desempeñar papeles esenciales en la reparación de daños y la recombinación. La subunidad de 32 kDa es fosforilada por la familia cdc2 de cinasas cuando las células entran en fase S; y por las proteínas ATM, ATR y DNA-PK en respuesta al daño del ADN.
Immunogen
Proteína de replicación A purificada de células U293
Application
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la de Histona H3 en células HeLa y A431.
Análisis de inmunoprecipitación: una dilución 1:5 de un lote representativo detectó la proteína de replicación A en tejidos de adenocarcinoma colorrectal humano.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Subcategoría de investigación
Ciclo celular, replicación y reparación del ADN
Utilice el anticuerpo anti-proteína de replicación A, clon RPA34-20 (anticuerpo monoclonal de ratón) validado en WB, ICC, IHC para detectar la proteína de replicación A, también conocida como proteína de replicación A subunidad de 32  kDa, RP-A p32.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HeLa.
Análisis mediante inmunotransferencia Western (WB): 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la proteína de replicación A en 10 µg de lisado de células HeLa.
Target description
~30 kDa observados. UniProt describe tres isoformas en ~29 kDa, ~30 kDa y ~39 kDa
Linkage
Sustituye a: NA19L
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células HeLa.B10
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Yana P Blokhina et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (157) (2020-03-24)
Meiosis is the key cellular process required to create haploid gametes for sexual reproduction. Model organisms have been instrumental in understanding the chromosome events that take place during meiotic prophase, including the pairing, synapsis, and recombination events that ensure proper
Joëlle A Desmarais et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 30(7), 1385-1393 (2012-05-04)
Pluripotent cells of the early embryo, to which embryonic stem cells (ESCs) correspond, give rise to all the somatic cells of the developing fetus. Any defects that occur in their genome or epigenome would have devastating consequences. Genetic and epigenetic
Fiifi Neizer-Ashun et al.
Nucleic acids research, 50(19), 11028-11039 (2022-10-17)
The lysine-rich coiled-coil 1 (KRCC1) protein is overexpressed in multiple malignancies, including ovarian cancer, and overexpression correlates with poor overall survival. Despite a potential role in cancer progression, the biology of KRCC1 remains elusive. Here, we characterize the biology of
Akiko Tomita et al.
Nature communications, 14(1), 5607-5607 (2023-09-16)
CRISPR/Cas9-mediated gene editing has great potential utility for treating genetic diseases. However, its therapeutic applications are limited by unintended genomic alterations arising from DNA double-strand breaks and random integration of exogenous DNA. In this study, we propose NICER, a method
Victor Chun-Lam Wong et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 11(13), 2526-2537 (2012-06-23)
We examined genotoxic signaling and cell fate decisions in response to a potent DNA-protein crosslinker formaldehyde (FA). DNA-protein crosslinks (DPC) are poorly understood lesions produced by bifunctional carcinogens and several cancer drugs. FA-treated human cells showed a rapid activation of