Documentos clave
MAB8002
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-virus de la hepatitis E, aa 434-457, clon 1E6
clone 1E6, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
HEV
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1E6, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
Specificity
ORF2.1, región codificada de la proteína de la cápside
Immunogen
Epítopo: aa 434-457
Application
Categoría de investigación
Enfermedades infecciosas
ELISA
Inmunotransferencia
Inmunofluorescencia
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
El anticuerpo anti-virus de la hepatitis E, aa 434-457, clon 1E6, detecta la concentración de virus de la hepatitis E y ha sido publicado y validado para utilizar en WB, ELISA e IF.
Subcategoría de investigación
Enfermedades infecciosas - víricas
Physical form
Líquido en PB 0,02 M con NaCl de 0,25 M, pH 7,6. Contiene azida sódica. al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Conservar a 2-8°C durante un máximo de 12 meses desde de la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Xin Zhang et al.
Antiviral research, 216, 105670-105670 (2023-07-15)
The hepatitis E virus (HEV) is a major cause of hepatitis, with an estimated 3.3 million symptomatic cases annually. There is no HEV-specific treatment besides the off-label use of ribavirin and a vaccine is only available in China and Pakistan.
Martijn D B van de Garde et al.
Journal of virology, 90(9), 4394-4401 (2016-02-19)
Genotype 3 (gt3) hepatitis E virus (HEV) infections are emerging in Western countries. Immunosuppressed patients are at risk of chronic HEV infection and progressive liver damage, but no adequate model system currently mimics this disease course. Here we explore the
Fabian Z X Lean et al.
The Journal of general virology, 103(11) (2022-11-11)
Ferrets are widely used for experimental modelling of viral infections. However, background disease in ferrets could potentially confound intended experimental interpretation. Here we report the detection of a subclinical infection of ferret hepatitis E virus (FRHEV) within a colony sub-group
Changbo Qu et al.
Archives of virology, 162(10), 2989-2996 (2017-06-18)
Hepatitis E virus (HEV) infection has emerged as a global health issue, but no approved medication is available. The nucleoside analogue 2'-C-methylcytidine (2CMC), a viral polymerase inhibitor, has been shown to inhibit infection with a variety of viruses, including hepatitis
Yifei Yang et al.
Emerging microbes & infections, 12(2), 2276336-2276336 (2023-10-26)
Hepatitis E virus (HEV) has become one of the important pathogens that threaten the global public health. Type 3 and 4 HEV are zoonotic, which can spread vertically and cause placental damage. At the same time, autophagy plays an important