Merck
MAB5366
Anticuerpo anti-reelina, a.a. 164-189 mreelina, clon 142
clone 142, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
reelin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
142, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
50
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
142, monoclonal
species reactivity
mouse, vertebrates, human
species reactivity (predicted by homology)
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RELN(5649)
General description
La estructura muy estratificada de la corteza cerebral se establece a través del patrón de las migraciones de las células neuronales. El primer paso es la creación de la capa primordial, la preplaca, compuesta por células gliales radiales y las neuronas generadas más temprano. Entre estas neuronas se encuentran las neuronas Cajal-Retzius. En el siguiente paso, la preplaca se divide en una zona superficial (marginal), donde se encuentran las neuronas Cajal-Retzius, y una subplaca profunda donde se forman las neuronas. Las neuronas que migran desde la subplaca forman la placa cortical. Esta migración tiene lugar en las fibras gliales radiales.
El mutante reeler de ratón exhibe un patrón anómalo de migración celular a través de las cortezas cerebral y cerebelosa. La preplaca se forma normalmente, y las neuronas se diferencian en los momentos correctos en la zona ventricular. Sin embargo, en lugar de formar la disposición normal «de adentro hacia fuera» de las neuronas en la placa cortical, las neuronas más antiguas se encuentran más alejadas de la zona ventricular, mientras que las más jóvenes no migran lejos en absoluto. La corteza cerebral del reeler está invertida con respecto a la del ratón natural.
El defecto de los ratones reeler parece estar en la producción de una proteína de matriz extracelular por las células Cajal-Retzius (D′Arcangelo et al., 1995, Nature 374:719-723.; Ogawa et al., 1995 Neuron 14:899-912.) Esta proteína de 388 kDa es sintetizada por los ratones naturales, pero no por los mutantes reeler. Se cree que esta proteína reelina es crucial para colocar la neurona migrante dentro de la placa cortical (Figura 1). En ausencia de reelina, la neurona migrante se “perdería”, y la placa cortical sería anómala. No conocemos todavía los mecanismos por los cuales la reelina informa a las células sobre su posición, cómo responde la célula a la reelina ni por qué la ausencia de reelina daría lugar a una placa “invertida”. Sin embargo, la identificación de la proteína codificada por el gen reeler debería permitirnos iniciar estos estudios.
en inmunotransferencias Western, la reelina puede aparecer como tres bandas de ~400 - 450, 300, y 180 - 200 kDa.
Immunogen
Aminoácidos 40-189 de la reelina recombinante.
Epítopo: aminoácidos 164-189
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-reelina, a.a. 164-189 mreelina, clon 142 está validado para utilizarse en IH, WB para la detección de reelina.
Inmunotransferencia Western:
1:250-1:500, en inmunotransferencias Western, la reelina aparece como tres bandas de ~400 - 450, 300, y 180 - 200 kDa.
Inmunohistoquímica:
1:250-1:500, tejidos fijados con PFA al 4 %. se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en IH.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de Investigación
Conos de crecimiento y guías de axones
Biochem/physiol Actions
Reelina. El epítopo se encuentra entre los aminoácidos 164 y 189.
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene tampón fosfato 0,02 M con NaCl 0,25 M y azida sódica al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Preparation Note
Estable durante 6 meses entre 2 y 8ºC en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Hígado o riñón de ratón
Evaluada habitualmente mediante transferencia Western en lisados cerebrales de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:1000 de este lote detectó la reelina en 10 μg de lisados de cerebro de ratón.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c