Key Documents
MAB5254
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-neurofilamento de 160 kDa, clon NN18
clone NN18, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
NN18, monoclonal
species reactivity
guinea pig, chicken, rat, mouse, pig
species reactivity (predicted by homology)
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
chicken ... Nefm(396206)
human ... NEFM(4741)
mouse ... Nefm(18040)
rat ... Nefm(24588)
General description
Los neurofilamentos son un tipo de filamento intermedio que sirven como elementos principales del citoesqueleto, que sostiene el axoplasma. Son los componentes fibrilares más abundantes del axón, siendo en promedio 3-10 veces más frecuentes que los microtúbulos axonales. Los neurofilamentos (10 nm de diám.) están constituidos por tres protofibrillas entrelazadas que se componen a su vez de dos tetrámeros de proteínas monómeras, los protofilamentos. Las proteínas triplete del neurofilamento (68/70, 160 y 200 kDa) se encuentran tanto en el sistema nervioso central como en el periférico y suelen ser específicas de las neuronas. La proteína NF-L de 68/70 kDa puede autoensamblarse en una estructura filamentosa; sin embargo, las proteínas NF-M de 160 kDa y NF-H de 200 kDa requieren la presencia de la proteína NF-L de 68/70 kDa para co-ensamblarse. Los Neuromas, los ganglioneuromas, los gangliogliomas, los ganglioneuroblastomas y los neuroblastomas se tiñen positivamente para los neurofilamentos. Aunque típicamente restringidos a las neuronas, los neurofilamentos se han detectado en paragangliomas y feocromocitomas suprarrenales y extrarrenales. Los carcinoides, los carcinomas neuroendocrinos de la piel y los carcinomas de células en avena del pulmón también expresan neurofilamentos. Para obtener más información sobre los neurofilamentos, consulte la tabla de marcadores específicos de tipo de célula del sistema nervioso en línea en la sección de asistencia técnica de CHEMICON.
Specificity
El anticuerpo reacciona con el neurofilamento de 160 kD (Debus, E., 1982; Shaw, G., 1984).
Immunogen
Polipéptidos neurofilamentosos purificados.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-neurofilamento de 160 kDa, clon NN18 es un anticuerpo contra el neurofilamento de 160 kDa para utilizar en IH, IH(P) & WB.
Inmunohistoquímica:
5-10 µg/ml en tejido congelado o incluido en parafina. Consulte los protocolos para obtener más información.
Inmunotransferencia Western:
1:1 000. SDS-PAGE 7,5%-10%
El usuario debe determinar las diluciones óptimas de trabajo y los protocolos.
Subcategoría de investigación
Neurofilamentos y metabolismo neuronal
Marcadores neuronales y gliales
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante inmunotransferencia Western en lisados PC12.
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
una dilución 1:500 de este lote detectó el neurofilamento en 10 μg de lisados PC12.
Target description
160 kDa
Linkage
Sustituye a: CBL214
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene tampón fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M con azida sódica al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 6 meses entre 2 y 8ºC en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
No congelar.
Analysis Note
Control
Cerebro
Neuronas cultivadas
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Lori Blanchfield et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 199(8), 2680-2691 (2017-09-10)
Of interest to the etiology of demyelinating autoimmune disease is the potential to aberrantly activate CD4+ T cells due to cross-recognition of multiple self-epitopes such as has been suggested for myelin oligodendrocyte glycoprotein epitope 35-55 (MOG35-55) and neurofilament medium protein
Adrianne G Huxtable et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 30(11), 3947-3958 (2010-03-20)
Glia modulate neuronal activity by releasing transmitters in a process called gliotransmission. The role of this process in controlling the activity of neuronal networks underlying motor behavior is unknown. ATP features prominently in gliotransmission; it also contributes to the homeostatic
Sensory-motor deficits and neurofilament disorganization in gigaxonin-null mice.
Ganay, T; Boizot, A; Burrer, R; Chauvin, JP; Bomont, P
Mol. Neurodegener. null
Chuang-Yu Lin et al.
JCI insight, 4(18) (2019-09-20)
The control of voluntary skeletal muscle contraction relies on action potentials, which send signals from the motor neuron through the neuromuscular junction (NMJ). Although dysfunction of the NMJ causes various neuromuscular diseases, a reliable in vitro system for disease modeling
Keith A Wharton et al.
PloS one, 11(5), e0155897-e0155897 (2016-05-19)
Over half of adults are seropositive for JC polyomavirus (JCV), but rare individuals develop progressive multifocal leukoencephalopathy (PML), a demyelinating JCV infection of the central nervous system. Previously, PML was primarily seen in immunosuppressed patients with AIDS or certain cancers