Key Documents
MAB4400
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-luciferasa de Renilla, clon 5B11.2
ascites fluid, clone 5B11.2, Chemicon®
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
5B11.2, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La luciferasa de renilla es una proteína monómera bioluminiscente procedente del Pensamiento del mar (Renilla reniformis). La luciferasa de renilla se utiliza a menudo como gen reportero en estudios de expresión o interacción génica. La enzima de 36 kDa cataliza la oxidación del substrato coelenteracina en coelenteramida, lo que da lugar a la producción de luz visible. La luciferasa de renilla no es lo mismo que la luciferasa de las luciérnagas (Photalis pyralis) ni reconoce los mismos sustratos, por lo que ambas enzimas pueden utilizarse simultáneamente en el mismo ensayo.
Specificity
Luciferasa de renilla
Immunogen
Proteína de fusión luciferasa de renilla GST
Application
Categoría de investigación
Etiquetas de epítopo y uso general
Detección de la luciferasa de renilla con este anticuerpo anti-luciferasa de renilla, clon 5B11.2, validado para su uso en ELISA, FUNC, NEUT y WB.
Inmunotransferencia Western:
Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en WB
EIA:
Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en ELISA
Neutralización:
Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en NEAT.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Etiquetas de epítopo
Target description
36 kDa
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón Líquido ascítico.
Sin purificar
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20ºC en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Renilla
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Maija Pollari et al.
PLoS pathogens, 16(10), e1008965-e1008965 (2020-10-09)
In this study, we demonstrate a novel pro-viral role for the Nicotiana benthamiana ARGONAUTE 1 (AGO1) in potyvirus infection. AGO1 strongly enhanced potato virus A (PVA) particle production and benefited the infection when supplied in excess. We subsequently identified the
Jaume Lillo et al.
International journal of molecular sciences, 22(16) (2021-08-28)
Cannabinoids have been reported as orexigenic, i.e., as promoting food intake that, among others, is controlled by the so-called "hunger" hormone, ghrelin. The aim of this paper was to look for functional and/or molecular interactions between ghrelin GHSR1a and cannabinoid
Replication competent molecular clones of HIV-1 expressing Renilla luciferase facilitate the analysis of antibody inhibition in PBMC.
Edmonds, TG; Ding, H; Yuan, X; Wei, Q; Smith, KS; Conway, JA; Wieczorek, L; Brown et al.
Virology null
Laurence Gagnon et al.
The Journal of biological chemistry, 294(46), 17409-17420 (2019-09-19)
The angiotensin II (AngII) type 1 receptor (AT1R) is a member of the G protein-coupled receptor (GPCR) family and binds β-arrestins (β-arrs), which regulate AT1R signaling and trafficking. These processes can be biased by different ligands or mutations in the
Philipp G Maass et al.
Nature genetics, 47(6), 647-653 (2015-05-12)
Cardiovascular disease is the most common cause of death worldwide, and hypertension is the major risk factor. Mendelian hypertension elucidates mechanisms of blood pressure regulation. Here we report six missense mutations in PDE3A (encoding phosphodiesterase 3A) in six unrelated families