MAB4399-I
Anti-CD133 (Prominin-1) Antibody, clone 17A6.1
clone 17A6.1, from mouse
Sinónimos:
Prominin-1, Prominin-like protein 1, Antigen CD133
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
17A6.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PROM1(8842)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected 2.5 µg of recombinant Prominin-1 protein.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1