MAB342-AF647
Anti-Galactocerebroside Antibody, clone mGalC Antibody, Alexa Fluor™ 647 conjugate
clone mGalC, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinónimos:
Galactocerebrocide, Galactosylceramide, GalC, GalCer
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
mGalC, monoclonal
reactividad de especies
rabbit, bovine, human, rat, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG3
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody immunostained non-permeabilzed rat schwann cells.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable