Documentos clave
MAB3422
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-histona, clon H11-4
clone H11-4, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Anticuerpo anti-histona
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
H11-4, monoclonal
reactividad de especies
hamster, bovine, opossum, rat, human, Xenopus
reactividad de especies (predicha por homología)
mammals
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... H2AC21(317772)
Descripción general
Hay cinco histonas principales implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Las cinco clases principales de histonas son: H1/H5, H2A, H2B, H3 y H4. Las histonas H2A, H2B, H3 y H4 se conocen como las histonas centrales o nucleosomales, mientras que las histonas H1 y H5 se conocen como las histonas conectoras. Las histonas se caracterizan por un dominio globular principal y una larga cola N terminal que participa en la estructura de los nucleosomas de la estructura de ′collar de perlas′. Son los principales componentes proteicos de la cromatina, actúan como bobinas alrededor de las cuales se enrolla el ADN y desempeñan un papel en la regulación génica.
Especificidad
Debido a la naturaleza enormemente conservada de las histonas, se prevé que este anticuerpo tendrá una amplia reactividad interespecífica.
El anticuerpo se une específicamente a un determinante antigénico, que está presente en las cinco proteínas histona. El anticuerpo reconoce las histonas H1, H2A, H2B, H3 y H4 con una sensibilidad comparable.
Inmunógeno
Fracciones nucleares purificadas de células HeLa
Aplicación
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
se utilizó una dilución 1:500 de un lote anterior.
Inmunocitoquímica:
se utilizó una concentración de 1-5 µg/ml de un lote anterior en inmunocitoquímica.
Inmunohistoquímica:
se utilizaron 1-5 μg/ml de un lote anterior en inmunohistoquímica.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Detección de histonas con el anticuerpo anti-histona, clon H11-4 (anticuerpo monoclonal de ratón), que se ha demostrado que funciona en ICC, IHC y WB.
Subcategoría de investigación
Histonas
Calidad
Evaluada de manera sistemática mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot) en lisados Jurkat.
Forma física
IgG1 monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene tampón fosfato 0,02 M,, pH 7,6 con NaCl 0,25 M y azida sódica al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 6 meses entre 2 y 8ºC en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
El anticuerpo liofilizado es estable a 2–8°C. Conservar el anticuerpo reconstituido en alícuotas a temperaturas comprendidas entre -15 y -25°C durante un máximo de 12 meses. Deben evitarse las congelaciones y descongelaciones repetidas.
Nota de análisis
Control
Todos los tejidos
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Visite la Librería de documentos
GATA-1 modulates the chromatin structure and activity of the chicken alpha-globin 3' enhancer.
Escamilla-Del-Arenal, M; Recillas-Targa, F
Molecular and cellular biology null
Ershun Zhou et al.
Frontiers in immunology, 10, 1131-1131 (2019-06-14)
Given that B. besnoiti tachyzoites infect host endothelial cells of vessels in vivo, they become potential targets for professional phagocytes [e.g., polymorphonuclear neutrophils (PMN)] when in search for adequate host cells or in case of host cell lysis. It was
Srimoyee Ghosh et al.
The Journal of biological chemistry, 291(25), 13014-13027 (2016-04-09)
Covalent modification of histones is a fundamental mechanism of regulated gene expression in eukaryotes, and interpretation of histone modifications is an essential feature of epigenetic control. Bromodomains are specialized binding modules that interact with acetylated histones, linking chromatin recognition to
The transcriptional corepressor, PELP1, recruits HDAC2 and masks histones using two separate domains.
Choi, YB; Ko, JK; Shin, J
The Journal of Biological Chemistry null
TNF stimulates nuclear export and secretion of IL-15 by acting on CRM1 and ARF6.
Ouyang, S; Hsuchou, H; Kastin, AJ; Pan, W
Testing null