Merck
Todas las fotos(7)
Documentos clave
MAB2300
Sigma-Aldrich
Marcador pan-neuronal Milli-Mark®
Milli-Mark Pan Neuronal Marker is an antibody targeting the Pan Neuronal Marker protein, validated for use in ICC, IHC, IF & IHC.
Sinónimos:
Neuronal Marker
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
clone
monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Neuro-Chrom
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Los anticuerpos contra las proteínas neuronales se han convertido en herramientas cruciales para identificar neuronas y discernir características morfológicas en cultivos y tejidos complejos. Si bien el marcaje mediante las técnicas histológicas clásicas como la tinción de Golgi y los enfoques moleculares modernos como las construcciones de GFP proporcionan un excelente detalle citoarquitectónico, estos enfoques son técnicamente difíciles y poco prácticos para muchos de los requisitos experimentales en neurociencia. Los anticuerpos neuroespecíficos son cómodas herramientas de precisión, útiles para revelar la citoarquitectura, pero se limitan a la distribución de la proteína diana dentro de la neurona, que puede diferir en gran medida entre el núcleo, el cuerpo neuronal, las dendrita y el axón. Para lograr una tinción morfológica lo más completa posible en todas las partes de las neuronas, Millipore ha desarrollado una mezcla de anticuerpos monoclonales que reacciona contra proteínas clave somáticas, nucleares, dendríticas y axonales distribuidas en la arquitectura pan-neuronal, que pueden ser detectadas luego por un único anticuerpo secundario. Este cóctel de anticuerpos se ha validado en diversos protocolos de fijación, cultivo celular e inmunohistoquímica, incluido el tejido cerebral de archivo, lo que proporciona a los investigadores una herramienta cualitativa y cuantitativa cómoda y específica para el estudio de la morfología neuronal.
Specificity
El nº de referencia MAB2300 es específico de los axones, las dendritas, el núcleo y el cuerpo celular de las neuronas.
No se ha determinado la reactividad con otras especies.
Immunogen
Epítopo: Marcador de neurona completa
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Subcategoría investigación
Marcadores neuronales y de la glía
Quality
Neuronas de la corteza primaria de rata E18 en inmunocitoquímica analizadas sistemáticamente.
Physical form
Cóctel de anticuerpos monoclonales mezclados en PBS con NaN3 al 0,05 %
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Conservar a 2-8°C durante un máximo de 1 año desde de la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Neuronas de la corteza primaria de rata E18
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Megan N Evilsizor et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (99), e52293-e52293 (2015-05-21)
Immunohistochemistry is a widely used technique for detecting the presence, location, and relative abundance of antigens in situ. This introductory level protocol describes the reagents, equipment, and techniques required to complete immunohistochemical staining of rodent brain tissue, using markers for
Erdinç Dursun et al.
PloS one, 12(11), e0188605-e0188605 (2017-11-28)
Our recent study indicated that vitamin D and its receptors are important parts of the amyloid processing pathway in neurons. Yet the role of vitamin D receptor (VDR) in amyloid pathogenesis is complex and all regulations over the production of
Harald Lund et al.
Nature immunology, 19(5), 1-7 (2018-04-18)
The cytokine transforming growth factor-β (TGF-β) regulates the development and homeostasis of several tissue-resident macrophage populations, including microglia. TGF-β is not critical for microglia survival but is required for the maintenance of the microglia-specific homeostatic gene signature1,2. Under defined host
Short-term fasting induces profound neuronal autophagy.
Alirezaei, M; Kemball, CC; Flynn, CT; Wood, MR; Whitton, JL; Kiosses, WB
Autophagy null
Erdinç Dursun et al.
Noro psikiyatri arsivi, 51(2), 163-168 (2014-06-01)
Neurodegeneration is a process that is characterized by the loss of neuronal structure and function and eventually ends with neuronal death. An elevated level of inducible nitric oxide synthase (iNOS) is suggested to accompany this process by inducing oxidative and