Documentos clave
MAB2019Z
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-integrina αVβ5, clon 15F11, sin azida
clone 15F11, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
MAB2019
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
15F11, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
Specificity
Reactivo con integrina alphaVbeta5 humana. No reconoce la integrina alphaVbeta3 ni la alpha5beta1. El anticuerpo se une al complejo alphaVbeta5. El anticuerpo monoclonal MAB2019Z tiene una Kd de 2,8 nM en Mn2+, 4,0 nM en Ca2+ y 2,9 nM en tampón carente de cationes. Por lo tanto, los cationes no afectan de manera significativa a la unión del anticuerpo a la alphaVbeta5. El anticuerpo monoclonal MAB2019Z no bloquea la unión del ligando a la alphaVbeta5 purificada, ni bloquea la adhesión celular mediada por este receptor.
Immunogen
Generada contra la integrina alphaVbeta5 humana purificada de tejido placentario y sin integrina alphaVbeta3.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
El anticuerpo anti-integrina αVβ5, clon 15F11, sin azida, es un anticuerpo contra la integrina αVβ5 para utilizar en ELISA, FC, IP e IC.
Inmunoprecipitación
Citometría de flujo: Se han recolectado células MG-63, bloqueadas durante 20 minutos a 4ºC en suero humano normal al 20 % y, a continuación, lavadas en un medio con FBS al 10 %. Posteriormente se incubaron 5x10E5 células con anticuerpo primario durante 30 minutos en hielo, se lavaron con medio y se incubaron con anticuerpo secundario conjugado con fluorescencia.
Inmunocitoquímica: Dilución de 15 μg/ml para inmunotinción de células adheridas a cubreobjetos recubiertos con vitronectina y fijadas en paraformaldehído al 1 % con Triton X-100 al 0,5 % durante 20 minutos. Incubación con el anticuerpo MAB2019Z durante 30 minutos a 22ºC, seguida de detección con un anticuerpo secundario conjugado con fluoresceína.
ELISA
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Integrinas
Physical form
Inmunoglobulina purificada. Líquido a 1 mg/ml en PBS, sin conservantes.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Mantener a 2-8°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 12 meses.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Stimulation of glioma cell motility by expression, proteolysis, and release of the L1 neural cell recognition molecule.
Yang, M; Adla, S; Temburni, MK; Patel, VP; Lagow, EL; Brady, OA; Tian, J; Boulos, MI; Galileo, DS
Cancer Cell International null
Khine Kyaw Oo et al.
BMC cancer, 21(1), 65-65 (2021-01-16)
Chemoresistance is one of the main problems in treatment of cancer. Periostin (PN) is a stromal protein which is mostly secreted from cancer associated fibroblasts in the tumor microenvironment and can promote cancer progression including cell survival, metastasis, and chemoresistance.
Daniel Vial et al.
Journal of cell science, 121(Pt 10), 1661-1670 (2008-05-01)
The plasminogen activation system regulates matrix remodeling through both proteolytic and non-proteolytic mechanisms. Studies were undertaken to determine the effects of the plasminogen activator inhibitor 1 (PAI1) on the assembly of the fibronectin matrix. The addition of PAI1 to MG-63
Aliakbar Taherian et al.
BMC cancer, 11, 293-293 (2011-07-15)
Integrins are used as prognostic indicators in breast cancer. Following engagement with extracellular matrix proteins, their signaling influences numerous cellular processes including migration, proliferation, and death. Integrin signaling varies between cell types through differential expression of integrin subunits, and changes
Hongquan Zhang et al.
The Journal of cell biology, 158(7), 1287-1297 (2002-10-03)
p21-activated kinase 1 (PAK1) can affect cell migration (Price et al., 1998; del Pozo et al., 2000) and modulate myosin light chain kinase and LIM kinase, which are components of the cellular motility machinery (Edwards, D.C., L.C. Sanders, G.M. Bokoch