MAB1982
Anti-Integrin α6 Antibody, clone MA6
clone MA6, Chemicon®, from rat
Sinónimos:
CD49f
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MA6, monoclonal
reactividad de especies
mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG2κ
idoneidad
not suitable for Western blot
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGA6(3655)
Categorías relacionadas
Especificidad
Aplicación
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell lines tested by using MA6 to express (6 integrins include: mouse bone marrow-derived mast cells, melanoma cell line B16F1, squamous carcinoma SCC-VII, fibroblast cell line NIH-3T3, splenic T lymphocytes, thymocytes and various T cell lines.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable