Documentos
MAB045X
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fluoresceína, clon 5D6.2, conjugado con Alexa Fluor 488
clone 5D6.2, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5D6.2, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Specificity
Fluoresceína.
Immunogen
Fluoresceína-KLH
Application
Categoría de investigación
Etiquetas de epítopo y uso general
Detección de la fluoresceína utilizando este anticuerpo anti-fluoresceína, clon 5D6.2, conjugado con Alexa Fluor 488 validado para su uso en IF.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Etiquetas epítopo
Physical form
Inmunoglobulina purificada conjugada con Alexa Fluor 488. Líquido en tampón fosfato con 15 mg/ml de BSA como estabilizador y azida sódica al 0,1 %.
Storage and Stability
Conservar entre 2 y 8°C en oscuridad durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Alexa Fluor es una marca registrada de Molecular Probes, Inc.
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Sydney Aten et al.
Learning & memory (Cold Spring Harbor, N.Y.), 25(5), 214-229 (2018-04-18)
The microRNA miR-132 serves as a key regulator of a wide range of plasticity-associated processes in the central nervous system. Interestingly, miR-132 expression has also been shown to be under the control of the circadian timing system. This finding, coupled