Documentos clave
M000037P0
Millipore
Indicador de contaminación de líquidos, vacío
Reload cassette with appropriate filters
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
material
Tenite plastic
polystyrene
sterility
non-sterile
filter diam.
37 mm
filtration area
9 cm2
fitting
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
application(s)
industrial qc
shipped in
ambient
General description
Los indicadores de análisis de la contaminación de líquidos son portafiltros transparentes desechables de plástico Tenite y premontados con filtros MF-Millipore (área de filtración efectiva, 9 cm2) Una almohadilla de celulosa gruesa de 34 mm de diámetro colocada entre las partes del indicador sella el filtro para distribuir el flujo de muestra uniformemente sobre la superficie de filtración. Utilizar con el kit de muestreo de líquidos (XX6403730).
Indicadores de peso equiparable:
Los indicadores de peso equiparable eliminan la necesidad de prepesar el filtro de ensayo en los análisis gravimétricos. Cada indicador contiene dos filtros de peso equiparable con un margen de 0,1 mg. La muestra atraviesa los dos, pero el filtro superior (de ensayo) retiene todos los contaminantes. La diferencia en el peso de los filtros, una vez secos, equivale al peso de contaminante en la muestra.
Principle
Vacío
Legal Information
Tenite is a trademark of Eastman Chemical Company