LSKPMRN30
RNase A, 0.9 mL
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
envase
pkg of 0.9 mL
fabricante / nombre comercial
Montage®
técnicas
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Aplicación
All
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process