Saltar a
LCWP02500
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 10,0 μm
greener alternative
Alternativa más ecológica
Mitex, filter diam. 25 mm, hydrophobic, white
Sinónimos:
Membrana de filtración Mitex
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
10.0 μm pore size, 60 % porosity
Material:
PTFE membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophobic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millipore, Mitex
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 14 L/min-cm2 air flow rate, 260 °C max. temp.
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
130 μm
color
white
matrix
Mitex
pore size
10.0 μm pore size, 60 % porosity
bubble point
≥0.05 bar, ethanol at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: LCWP
La membrana Mitex PTFE no se ve afectada por casi ningún líquido, como los disolventes orgánicos, los ácidos y bases concentrados, los propelentes y los líquidos criogénicos. La membrana Mitex no está revestida, sin embargo es fácil de manipular, combinando la comodidad de una membrana revestida con la versatilidad de una membrana de PTFE pura. La membrana Mitex es hidrófoba.
Características y beneficios:
•Amplia compatibilidad química
•Biológica y químicamente inerte
•Estable a temperaturas que superan los 260 °C y por debajo de los -100 °C
Aplicaciones:
Clarificación de ácidos, bases y líquidos criogénicos; Clarificación de propelentes; Análisis de líquidos hidráulicos; Aislamiento de ARN
Nos hemos comprometido a ofrecerle productos alternativos más ecológicos, que han sido rediseñados para permitir soluciones de investigación más sostenibles. Las cajas exteriores e interiores que contienen los discos de membrana están hechas de material biocircular asignado mediante el enfoque de equilibrio de masas ISCC. Pulse aquí para más información.
Tipo de filtro: Filtro de pantalla
Application
  • Clarificación de ácidos, bases y líquidos criogénicos
  • Clarificación de propelentes
  • Aislamiento de ARN
  • Supervisión atmosférica
Legal Information
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
LCWP01300LCWP09025LCWG02500
description
Mitex, filter diam. 25 mm, hydrophobic, white
description
Mitex, filter diam. 13 mm, hydrophobic
description
Mitex, filter diam. 90 mm, hydrophobic
description
Mitex, filter diam. 25 mm, hydrophobic, white, gridded
diam.
25 mm
diam.
13 mm
diam.
90 mm
diam.
25 mm
pore size
10.0 μm pore size, 60 % porosity
pore size
10.0 μm pore size, 60 % porosity
pore size
10.0 μm pore size, 60 % porosity
pore size
10.0 μm pore size, 60 % porosity
parameter
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 260 °C max. temp., 14 L/min-cm2 air flow rate
parameter
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 14 L/min-cm2 air flow rate, 260 °C max. temp.
parameter
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 14 L/min-cm2 air flow rate, 260 °C max. temp.
parameter
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 14 L/min-cm2 air flow rate, 260 °C max. temp.
manufacturer/tradename
Millipore, Mitex
manufacturer/tradename
Millipore, Mitex
manufacturer/tradename
Millipore, Mitex
manufacturer/tradename
Millipore, Mitex
material
PTFE membrane, white filter, plain filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
material
PTFE membrane, gridded , white filter
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)