Documentos
KTGRA05TT1
Millipore
Aervent® 0,2 µm, Opticap® XL Cápsula
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XL 5, pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 5 in. (13 cm)
Sinónimos:
Aervent KTGR Opticap XL5 Capsule
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
PTFE
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Quality Level
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
Opticap® XL 5
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Aervent®
parameter
≤12 mL/min nitrogen diffusion at 970 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30% IPA/water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C (Forward)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C (Forward)
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (Reverse; intermittent)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) (Reverse; Intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
80 psig max. inlet pressure
technique(s)
gas filtration: suitable
L
21.6 cm (8.5 in.)
W
4.2 in.
cartridge nominal length
5 in. (13 cm)
diam.
10.7 cm (4.2 in.)
filtration area
0.32 m2
inlet connection diam.
1.5 in.
inlet to outlet W
21.6 cm (8.5 in.)
outlet connection diam.
1.5 in.
impurities
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤14 mg/cartridge
matrix
Aervent®
pore size
0.2 μm pore size
input
sample type gas
bubble point
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
fitting
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
General description
Configuración del dispositivo: Cápsula
Features and Benefits
Clasificado para la retención de aerosoles de una exposición total de 108–1010 unidades formadoras de placa de partículas víricas ΦX-174 a 85 Nm3/h (50 SCFM) por cartucho.
Packaging
Bolsa doble de apertura fácil
Quality
Retiene el aerosol líquido de Brevundimonas diminuta durante 21 días a una provocación mínima de 10⁷ UFC/cm²
Preparation Note
Este producto se fabricó con una membrana de PTFE que cumple los criterios de filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Método de esterilización
30 ciclos de 30 min en autoclave a 135 °C
Analysis Note
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas en una mezcla de IPA al 70/30 %/agua a temperatura ambiente controlada
HydroCorr: ≤0,38 ml/min a 2,6 bar por muestra
Retención bacteriana
Se observó una capacidad de retención cuantitativa de las muestras de una concentración de provocación mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² de Brevundimonas diminuta utilizando la metodología ASTM® F838.
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: Consulte la guía de Procedimientos de análisis de la integridad y de la esterilización a vapor (Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures) y la primera página de la Guía de inspección visual (Visual Inspection Guide)
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
EMD Millipore Corporation certifica que este producto cumple la Directiva europea sobre equipos a presión, 97/23/CE, de 29 de mayo de 1997. Este producto se ha clasificado en el artículo 3 § 3 de la Directiva sobre recipientes a presión. Se ha diseñado y fabricado de acuerdo con las sólidas prácticas de ingeniería para garantizar un uso seguro. De conformidad con el artículo 3 § 3 de la presente Directiva sobre recipientes a presión, este producto no lleva la marca CE.