KGW9A10HH1
Polysep™ II 2,0/1,2 µm nominal, Cápsula Opticap® XL
inlet connection diam. 9/16 in., Opticap® XL 10, pore size 2.0/1.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Sinónimos:
Opticap XL10 Polysep II 2.0/1.2 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass fiber (BGF) prefilter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Línea del producto
Opticap® XL 10
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Opticap®
Parámetros
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
técnicas
prefiltration: suitable
Longitud
33.5 cm (13.2 in.)
Anchura
4.2 in.
longitud nominal del cartucho
10 in. (25 cm)
Diámetro
14.5 cm (5.7 in.)
filtración área
0.46 m2
diám. conexión a entrada
9/16 in.
An entrada a salida
33.5 cm (13.2 in.)
diám. conexión a salida
9/16 in.
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤145 mg/capsule
Matriz
Polysep™ II
pore size
2.0/1.2 μm nominal pore size
2.0/1.2 μm pore size
entrada
sample type liquid
Adaptador
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descripción general
Características y beneficios
Envase
Otras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the first page of Visual Inspection Guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Ligadura / enlace
Nota de preparación
3 autoclave cycles of 30 min @ 121 °C; not in-line steam sterilizable
Nota de análisis
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2