Documentos
IPFL07810
Millipore
Immobilon®-FL PVDF Membrane
1 roll, 7 x 8.4cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane with low background fluorescence for Western blotting. Compatible with visible and infrared fluorescent probes.
Sinónimos:
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
UNSPSC Code:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
product name
Membrana de transferencia Immobilon®- FL de PVDF, 0.45 μm pore size, 7 X 8.4 cm sheets
material
PVDF membrane
plain filter
white filter
Quality Level
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
filter L × W
7 cm × 8.4 cm
pore size
0.45 μm pore size
capacity
155 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
205 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
300 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibility
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Coomassie brilliant blue
for use with Ponceau-S red
detection method
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
shipped in
ambient
General description
La membrana de transferencia Immobilon®-FL es una membrana microporosa de fluoruro de polivinilideno(PVDF) para la adsorción de proteínas transferidas desde una variedad de matrices de gel. La membrana Immobilon®-FL tiene un tamaño nominal de poro de 0,45 μm y se recomienda para la transferencia de proteínas con pesos moleculares superiores a 20 kilodalton (kDa). La membrana exhibe una autofluorescencia muy baja en una amplia gama de longitudes de onda de excitación/emisión. Esta propiedad la hace ideal para aplicaciones de transferencia que implican inmunodetección por fluorescencia.
Código del filtro: IPFL
Application
La membrana de transferencia Immobilon®-FL se ha utilizado en inmunoelectrotransferencia.
Features and Benefits
Membrana de transferencia Immobilon®-FL:
  • Diseñada para la aplicación óptima de la inmunodetección fluorescente
  • El fondo extremadamente bajo mejora la sensibilidad de toda la inmunodetección basada en fluorescencia
  • Compatible con todas las sondas fluorescentes de uso común en una amplia gama de longitudes de onda de excitación/emisión
  • Para la detección quimioluminiscente o cromógena estándar
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Shaimaa I A Ibrahim et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 12, 453-453 (2018-12-14)
Low back pain, a leading cause of disability, is commonly treated by epidural steroid injections that target the anti-inflammatory glucocorticoid receptor (GR). However, their efficacy has been controversial. All currently used epidural steroids also activate the pro-inflammatory mineralocorticoid receptor (MR)
Ryan C Bates et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 103(2), 237-244 (2012-09-11)
Valproic acid (VPA) is the most widely prescribed antiepileptic drug due to its ability to treat a broad spectrum of seizure types. However, potential complications of this drug include anticonvulsant polytherapy metabolism, organ toxicity and teratogenicity which limit its use
Kevin K Caldwell et al.
Neurotoxicology and teratology, 66, 102-112 (2017-11-15)
Our previous studies suggest that prenatal arsenic exposure (50ppb) modifies epigenetic control of the programming of the glucocorticoid receptor (GR) signaling system in the developing mouse brain. These deficits may lead to long-lasting consequences, including deficits in learning and memory
Rianne N Esquivel et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 27(5), 974-985 (2019-04-10)
Zika virus (ZIKV) infection is endemic to several world regions, and many others are at high risk for seasonal outbreaks. Synthetic DNA-encoded monoclonal antibody (DMAb) is an approach that enables in vivo delivery of highly potent mAbs to control infections. We