HSTCMAG-28SK
Panel de células T de alta sensibilidad humana MILLIPLEX® - Ensayo múltiple de inmunología
Simultaneous analyze low levels of cytokine and chemokine biomarker with the High Sensitivity Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Sinónimos:
Human high-sensitivity cytokine multiplex kit, Luminex® human high-sensitivity cytokine immunoassay, Millipore human high-sensitivity cytokine panel
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milliplex®
assay range
accuracy: 98-107%
sensitivity: 0.11-8.17 pg/mL
(Overnight Incubation minDC)
standard curve range: 0.18-750 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 0.24-1,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 0.24-1,000 pg/mL
(IL-21)
standard curve range: 0.31-1,250 pg/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.31-1,250 pg/mL
(MIP-1α)
standard curve range: 0.37-1,500 pg/mL
(IL-7)
standard curve range: 0.45-1,750 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 0.61-2,500 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 0.61-2,500 pg/mL
(MIP-3α)
standard curve range: 0.73-3,000 pg/mL
(IL-17A)
standard curve range: 0.92-3,750 pg/mL
(MIP-1β)
standard curve range: 1.22-5,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 1.46-6,000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 1.46-6,000 pg/mL
(ITAC)
standard curve range: 1.83-7,500 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 18.3-75,000 pg/mL
(Fractalkine)
standard curve range: 7.93-32,500 pg/mL
(IL-23)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
technique(s)
multiplexing: suitable
detection method
fluorometric (Luminex xMAP)
shipped in
wet ice
General description
El panel de microesferas magnéticas de células T humanas de alta sensibilidad MILLIPLEX® debe utilizarse para la cuantificación simultánea de cualquiera o todos los analitos siguientes en muestras de plasma, suero y sobrenadantes de cultivos celulares o tisulares humanos: Fractalquina, GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (P70), IL-13, IL-17A, IL-21, IL-23, ITAC, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α
y TNFα.
La plataforma Luminex® xMAP® utiliza un formato de inmunoanálisis con microesferas magnéticas para conseguir la velocidad y la sensibilidad ideales destinadas a cuantificar varios analitos simultáneamente, lo que mejora de manera notable la productividad al tiempo que conserva un valioso volumen de muestra.
Tipo de panel: Citocinas/quimiocinas
Specificity
No hay reactividad cruzada detectable dentro del panel.
Application
- Analitos: Fractalquina, GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (P70), IL-13, IL-17A, IL-21, IL-23, I-TAC, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, TNF-α
- Dado que existen características únicas relativas a la preparación de la muestra y la configuración del análisis, lea el protocolo completo antes de ejecutar el análisis.
- Tipo de muestra recomendado: suero, plasma o lisado tisular/celular y sobrenadante de cultivo
- Tiempo de ejecución del análisis: Durante la noche
- Categoría de investigación: inflamación e inmunología
- Subcategoría de investigación: respuesta inmunitaria, trastornos metabólicos, enfermedad inflamatoria crónica, enfermedad cardiovascular, neurociencia
Features and Benefits
Linkage
Storage and Stability
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Optional
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Storage Class
Contenido relacionado
Immunology multiplex assays like MILLIPLEX® allow simultaneous investigation of immune biomarkers, saving time and resources in research.