Saltar a
GF308
Proteína NT-3 recombinante humana, sin productos de origen animal
Recombinant animal free human NT-3 is manufactured using all non-animal reagents.
Sinónimos:
NT3, Neurotrophin 3, HDNF, Nerve growth factor 2, Neurotrophic factor
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Assay:
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Recombinant:
expressed in E. coli
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
La neurotrofina 3 (NT3) es miembro de la familia NGF de factores neurotróficos (también llamados neurotrofinas) que son necesarios para la diferenciación y la supervivencia de subpoblaciones neuronales específicas tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. La familia de las neurotrofinas está compuesta por al menos cuatro proteínas: NGF, BDNF, NT3 y NT4/5. La NT-3 se expresa en las neuronas del sistema nervioso central y puede enviar señales a través de los receptores trk. La NT-3 promueve el crecimiento y la supervivencia de las células nerviosas y gliales. Las secuencias de aminoácidos de la NT-3 humana, murina y de rata son idénticas. La NT-3 recombinante humana es un homodímero no unido covalentemente, de dos monómeros polipéptidos de 13,6 kDa (240 restos de aminoácidos totales). Las secuencias de la NT-3 humana y de ratón son idénticas.
Origen del producto: E. coli
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El NT-3 recombinante humano de origen no animal se fabrica utilizando todos los reactivos de origen no animal
Subcategoría de investigación
Factores de crecimiento y receptores
Biochem/physiol Actions
Reactividad cruzada
Ninguna
Physical form
El NT-3 recombinante humano de origen no animal se fabrica utilizando todos los reactivos de origen no animal
El producto se filtra a través de un filtro de 0,2 micras antes de la liofilización. El producto se presenta en .
Preparation Note
Conservar a -20°C durante un máximo de 6 meses desde de la fecha de recepción.
Analysis Note
Análisis de bioactividad: se encontró que la ED50, determinada por la inducción dependiente de la dosis de la actividad colina acetil transferasa en cultivos de células septales primarias del prosencéfalo basal de ratas, estaba en el intervalo de 20-50 ng/ml.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SRP3128SRP3267GF309
description
Recombinant animal free human NT-3 is manufactured using all non-animal reagents.
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
description
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
description
The Neurotrophin-4 protein (or NT-4 protein), also known as NT-5 protein, is a member of the NGF family of neuronal & epithelial growth factors.
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
P20783
UniProt accession no.
P20783
UniProt accession no.
P20783
UniProt accession no.
P34130
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)