Documentos
FALP03700
Millipore
Membrana de filtración Fluoropore
Fluoropore®, filter diam. 37 mm, hydrophobic
Sinónimos:
Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 1,0 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
agency
in accordance with NIOSH 3500,5002,5003,5005,5007,5017,5022,5031,7401
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Fluoropore®
Millipore
parameter
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
filter diam.
37 mm
thickness
≥100 μm
gravimetric extractables
≤0.5%
matrix
Fluoropore®
pore size
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
bubble point
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: FALP
Nuestra membrana Fluoropore® es una membrana hidrófoba de polímero politetrafluoroetileno (PTFE) unida a un soporte de polietileno de alta densidad para mejorar las características de manipulación del filtro en las aplicaciones normales. Las membranas Fluoropore proporcionan amplia compatibilidad química, elevados caudales y uniformidad. (Tenga en cuenta que las referencias del catálogo que contienen "FHUP" no están laminadas o están producidas sin refuerzo.)
Nuestra membrana Omnipore es una membrana de PTFE hidrófila que es compatible prácticamente con todos los disolventes, ácidos y disoluciones alcalinas.
Características y beneficios:
- Biológica y químicamente inertes
- La elevada porosidad produce caudales elevados
- Se dispone de variedades de PTFE hidrófobas e hidrófilas para la filtración de muestras acuosas u orgánicas
Aplicaciones:
- Membrana Fluoropore: Clarificación de ácidos, bases y disolventes; Control del aire; Filtración y ventilación de gases; Espectroscopia UV
- Membrana Omnipore: Filtración de disoluciones acuosas, clarificación de ácidos y de disoluciones alcalinas
Tipo de filtro: Filtro de membrana
Application
Control del aire
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13