Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Estructura celular
El kit de ensayo de permeabilidad vascular in vitro de Millipore® proporciona un sistema eficaz para evaluar los efectos de las sustancias químicas y los compuestos farmacológicos sobre la adsorción, el transporte y la permeabilidad de las células endoteliales. Es ideal para medir compuestos que pueden alterar o proteger una monocapa endotelial. Cada kit de ensayo de permeabilidad vascular in vitro contiene reactivos suficientes para la evaluación de 96 muestras. El kit de ensayo de permeabilidad vascular in vitro está diseñado para su uso exclusivo en investigación; no para aplicaciones diagnósticas ni terapéuticas.
Preparation Note
Guarde los materiales del kit a 2-8°C; utilícelos en los 4 meses siguientes a la fecha de recepción. No congelar.
Other Notes
Conjunto de plaquitas de 24 pocillos para estudio de permeabilidad, recubierto con colágeno: una bandeja receptora de 96 pocillos que contiene 96 plaquitas para cultivo celular porosas prerrecubiertas con colágeno de cola de rata tipo I.
Bandeja receptora 96-pocillos: Dos placas de 96 pocillos.
Disolución FITC-dextrano: Dos viales que contienen 250 µl.
Tinción celular: un frasco que contiene 10 ml.
Placa negra, opaca de 96 pocillos: una placa de 96 pocillos.
Bandeja receptora 96-pocillos: Dos placas de 96 pocillos.
Disolución FITC-dextrano: Dos viales que contienen 250 µl.
Tinción celular: un frasco que contiene 10 ml.
Placa negra, opaca de 96 pocillos: una placa de 96 pocillos.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
wgk
WGK 2