Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
species reactivity
vertebrates
Quality Segment
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
General description
El kit de análisis de la angiogénesis in vitro CHEMICON proporciona un práctico sistema para evaluar la formación de tubos por las células endoteliales en un cómodo formato de 96 pocillos. Cuando se cultivan en ECMatrix, un gel sólido de proteínas basales preparado a partir del tumor de ratón Engelbreth Holm-Swarm (EHS), estas células endoteliales se alinean rápidamente y forman estructuras parecidas a tubos huecos. La formación del tubo es un proceso de varios pasos que implica adhesión, migración, diferenciación y crecimiento celulares.
ECMatrix está optimizado para la máxima formación de tubos. Para el análisis de inhibidores o estimuladores de formación de tubos, basta con premezclar la suspensión de células endoteliales con diferentes concentraciones del inhibidor o el estimulador que se va a probar antes de añadir las células a la parte superior de la ECMatrix.
Application
- células de la vena umbilical humana (HUVEC)
- , células microvasculares primarias de la retina humana, células microvasculares
- receptoresβ del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFRβ)/células PAE
- células endoteliales capilares bovinas (BCE)
Preparation Note
Other Notes
- Disolución de gel ECMatrixTM: (Nº ref. 90060) Cinco frascos de 1 ml.
- Tampón de diluyente ECMatrixTM, X10: (Nº ref. 90061) Una botella de 1 ml.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description The Fibrin Gel In Vitro Angiogenesis Assay Kit represents a simple model of angiogenesis in which the induction or inhibition of tube formation by exogenous signals can be easily monitored. | description - | description Caspase-9 Colorimetric Activity Assay Kits provide a simple & convenient means for assaying the activity of caspases that recognize the LEHD. |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) activity assay: suitable, cell based assay: suitable | technique(s) - | technique(s) activity assay: suitable |
| packaging pkg of 1 kit | packaging - | packaging - | packaging - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| species reactivity vertebrates | species reactivity vertebrates | species reactivity - | species reactivity - |
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?