Key Documents
ECM554
Sigma-Aldrich
Ensayo de infiltración celular ECMatrix QCM, 24 pocillos (8 µm), fluorométrico
The Cell Invasion Assay Kit kuses a 24 well plate with 8 um pores, which is ideal for evaluation of invasive tumor cells.
Sinónimos:
Cell invasion assessment kit
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Quality Level
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Chemicon®
QCM
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
El kit de ensayo de infiltración celular CHEMICON® es ideal para la evaluación de células tumorales invasoras. Cada kit de ensayo de infiltración celular CHEMICON contiene reactivos suficientes para la evaluación de 24 muestras. La naturaleza cuantitativa de este ensayo es especialmente útil para el cribado de agentes farmacológicos.
El kit de ensayo de infiltración celular CHEMICON está diseñado para su uso exclusivo en investigación; no para aplicaciones diagnósticas ni terapéuticas.
El kit de ensayo de infiltración celular consiste en una placa de 24 pocillos con poros de 8 µm, ideal para la evaluación de células tumorales invasoras.
Packaging
24 ensayos
Components
Conjunto de placa de infiltración celular de 24 pocillos estéril: (Ref. 70019) Dos placas de 24 pocillos con 12 plaquitas recubiertas con ECMatrixTM por placa (24 plaquitas recubiertas en total/kit para 24 ensayos).
Disolución de desprendimiento celular: (Nº de ref. 90131) Un frasco - 16 ml.
Tampón de lisis celular x4: (Nº de ref. 90130) Un frasco - 16 ml.
Colorante CyQuant GR1: (Nº de ref. 90132) Un vial - 75 ml
Pinzas: (Ref. 10203) Una.
Storage and Stability
Guarde los materiales del kit a 2-8°C como máximo hasta su fecha de caducidad. No congelar.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Roberta M Moretti et al.
International journal of oncology, 33(2), 405-413 (2008-07-19)
Cutaneous melanoma represents the leading cause of skin cancer deaths. The prognosis of highly aggressive, metastatic melanoma is still very poor, due to the resistance of the disseminated tumor to existing therapies. The clarification of the molecular mechanisms regulating melanoma
Bei Wang et al.
Journal of hepatology, 50(3), 528-537 (2009-01-22)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the leading causes of cancer-related death worldwide with poor prognosis associated with tumor invasion and metastasis. The tumor suppressor p53 plays critical roles in tumor development, but there is increasing evidence for its involvement
Kate Lawrenson et al.
Carcinogenesis, 32(10), 1540-1549 (2011-08-24)
The biology underlying early-stage epithelial ovarian cancer (EOC) development is poorly understood. Identifying biomarkers associated with early-stage disease could have a significant impact on reducing mortality. Here, we describe establishment of a three-dimensional (3D) in vitro genetic model of EOC
Carol Sheridan et al.
Breast cancer research : BCR, 8(5), R59-R59 (2006-10-26)
A subpopulation (CD44+/CD24-) of breast cancer cells has been reported to have stem/progenitor cell properties. The aim of this study was to investigate whether this subpopulation of cancer cells has the unique ability to invade, home, and proliferate at sites
Chien-Feng Li et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 23(24), 7650-7663 (2017-10-04)
Purpose: Urinary bladder urothelial carcinoma (UBUC) is a common malignant disease in developed countries. Cell-cycle dysregulation resulting in uncontrolled cell proliferation has been associated with UBUC development. This study aimed to explore the roles of TMCO1 in UBUCs.Experimental Design: Data