Merck
CHGE71TS3
Millipore
Cartucho Millipore Express® SHC
pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7, silicone seal
Sinónimos:
Millipore Express SHC Cartridge Filter 10 in. 0.5/0.2 μm Code 7 Silicone
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
Quality Level
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®
parameter
≤28.2  mL/min air diffusion at 2.8  bar (40 psig) and 23 °C ( in water)
0.07 bar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (forward)
2.07 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (forward)
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
10 in.
W
2.7 in.
cartridge nominal length
10 in. (25 cm)
diam.
6.9 cm (2.7 in.)
filtration area
0.49 m2
impurities
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matrix
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
input
sample type liquid
bubble point
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
cartridge code
Code 7
General description
Los filtros Millipore Express® SHC tienen una membrana de polietersulfona de prefiltración integrada que protege la membrana de 0,2 μm de obstrucciones prematuras y amplía la capacidad de filtración, para que obtenga un rendimiento de calidad esterilizante y superior. El cartucho de filtración CHGE71TS3 se caracteriza por un tamaño de poro de 0,5/0,2 μm, una superficie de filtración de 0,49 m2 y una configuración de cartucho de código 7.
Los filtros Millipore Express® SHC le proporcionan una solución única para una variedad de líquidos de proceso, lo que reduce al mínimo los esfuerzos de validación y simplifica el inventario de filtros y los requisitos de stock. Con los filtros Millipore Express® SHC, se aumenta la productividad, se acortan los tiempos de ciclo y se reducen los costes.
Application
  • Aditivos de medios
  • Protección de columnas
  • Corrientes proteicas concentradas
  • Cosecha celular (después de la clarificación)
  • Cáusticos/ajustadores del pH
  • Disoluciones tampón
  • Disolución CIP
Features and Benefits
  • Membranas de PES hidrófilas de gran capacidad y gran flujo
  • Rendimiento de calidad esterilizante validado
  • Pruebas de humectación e integridad sencillas
  • Rendimiento superior en corrientes con mucha suciedad, incluidos medios y disoluciones que contienen proteínas
  • Mayor capacidad para mejorar la eficiencia y la economía de los procesos
  • Amplia compatibilidad química en un amplio intervalo de pH (1-14): cáustica compatible
Packaging
Bolsa doble de apertura fácil
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: consulte las instrucciones de humectación en el manual del usuario de los filtros con membrana MILLIPORE EXPRESS® 
  • Condiciones de conservación: Consulte el manual del usuario de los filtros con membrana MILLIPORE EXPRESS®
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Preparation Note
Este producto se fabricó con una membrana Millipore Express que cumple los criterios de un filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Método de esterilización
25 ciclos directos o 22 directos y 3 inversos de 30 min de SIP a 135 °C y 0,35 bar (5) o 3 ciclos directos de SIP de 30 min a 135 °C y 1 bar; 25 ciclos en autoclave de 60 min a 126 °C.
Analysis Note
Cumplirá los requisitos de la prueba de sustancias oxidables de la USP después de un lavado con ≥2 l agua de
Retención bacteriana
Se observó una capacidad de retención cuantitativa de las muestras de una concentración de provocación mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² de Brevundimonas diminuta utilizando la metodología ASTM® F838.
TOC/conductividad
Después de la esterilización y una descarga controlada de 20 l de agua, las muestras exhibieron menos de 500 ppb de TOC según la USP <64> y menos de 1,3 µS/cm según la USP <64> a 25 °C.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany